Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Artikelnummer. 10511833
Skift visning
Celle konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Måleområder:
0,01 til 300μ S/cm
0,1 μS/cm til 100 mS/cm
0,1 til 100μ S/cm
1 μS/cm til 200 mS/cm
1μ S/cm til 20 mS/cm
1μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 2000 mS/cm
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
8-benet, vandtæt DIN
8-pin DIN
8-polet DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Konnektortyper Pakningsstørrelse
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm Mini-DIN Hver
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm til 200 mS/cm 8-pin DIN Hver
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, vandtæt DIN Hver
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm til 100 mS/cm 8-polet DIN Hver
10727564 0,1 cm^-1 0,1 til 100μ S/cm 8-polet DIN Hver
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm 8-polet DIN Hver
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, Mini-DIN Hver
11996079 0,1 cm^-1 0,01 til 300μ S/cm Mini-DIN Hver
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm til 2000 mS/cm Mini-DIN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10511833 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 011050MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 DKK
    3387.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 247.72 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer i enten laboratoriet eller i marken med disse alsidige 2-elektrode ledningsevneceller, tilgængelige i en række materialer og måleområder.
Thermo Scientific™ Orion™ Ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) for drikkevandsmålinger og USP <645 > for måling af ledningsevnen af rent vand.
ThermoFisher Orion ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) til drikkevandsmålinger og USP 645 af ledningsevnen af rent vand
Funktioner
Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken.
013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
Løsninger påkrævet
Standarder
011008 100μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 5 x 60 mL flasker
01100910 147μ S/cm ledningsevne standard, 10 poser
011007 1413μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 5 x 60 mL flasker
01100710 1413μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 10 poser
011006 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS standard, 5 x 60 mL flasker
01100610 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS standard, 10 poser
011005 111 mS/cm ledningsevne standard, 5 x 60 ml flasker
01100510 111 mS/cm ledningsevne standard, 10 poser
Konditioneringsløsning
011001 Konditioneringsløsning til 011050MD ledningsevneceller
Tilbehør
013017 Udskiftning af flowcelle
Varer inkluderet
011050MD 011007 1413μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 60 mL 1 flaske
011001 Konditioneringsopløsning, 60 mL 1 flaske
011510MD 011006 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS standard, 60 mL 1 flaske
011007 1413μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 60 mL 1 flaske
013016MD 011008 100μ S/cm ledningsevne/TDS standard, 60 mL 1 flaske
013017 Erstatningsflowcelle
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1 cm^-1
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type 2-elektrode ledningsevne celler
Oversigt Orion 2-celle ledningsevneelektroder
Materiale Epoxy, Platin
Måleområder 1μ S/cm til 20 mS/cm