Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Artikelnummer. 10256152
Celle konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Måleområder:
0,01 til 300μ S/cm
0,1 μS/cm til 100 mS/cm
0,1 til 100μ S/cm
1 μS/cm til 200 mS/cm
1μ S/cm til 20 mS/cm
1μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 2000 mS/cm
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
8-benet, vandtæt DIN
8-bens DIN-stik
8-polet DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10256152
Brand: Thermo Scientific™ 011050
Udfør applikationer i enten laboratoriet eller i marken med disse alsidige 2-elektrode ledningsevneceller, tilgængelige i en række materialer og måleområder.
Opnå nøjagtige målinger fra ultrarent vand, havvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodeceller. Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken. 013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
ThermoFisher Orion ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) til drikkevandsmålinger USP <645 Måling> af ledningsevnen af rent vand.
Funktioner
Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken.
013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når de er parret med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. laboratorium eller felt.
Løsninger påkrævet
Standarder
  • 948206 - 0,1 M bly standard, 475 ml flaske
  • 948207– 0,1 M natriumsulfat standard til sulfatanalyse med bly ISE 475 ml flaske
Elektrodefyldningsløsning
  • 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet
  • 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 1 x 60 ml flaske
  • 948201– Polerbånd, 2 tæller
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1 cm^-1
Konnektortyper 8-polet DIN
Til brug med (udstyr) 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters
Type 2-elektrode ledningsevne celler
Oversigt Orion 2 Cell Precise Conductivity Probe
Materiale Epoxy, platin, platineret
Måleområder 1μ S/cm til 20 mS/cm