Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ 2-celle ledningsevne elektroder
Artikelnummer. 10113042
Skift visning
Celle konstant:
0,1 cm^-1
1 cm^-1
10 cm^-1
Måleområder:
0,01 til 300μ S/cm
0,1 μS/cm til 100 mS/cm
0,1 til 100μ S/cm
1 μS/cm til 200 mS/cm
1μ S/cm til 20 mS/cm
1μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 200 mS/cm
10μ S/cm til 2000 mS/cm
Konnektortyper:
8-benet, Mini-DIN
8-benet, vandtæt DIN
8-bens DIN-stik
8-polet DIN
Mini-DIN
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Konnektortyper unitSize
10113042 10 cm^-1 10μ S/cm til 2000 mS/cm Mini-DIN Hver
11748196 1 cm^-1 1 μS/cm til 200 mS/cm 8-bens DIN-stik Hver
10153012 1 cm^-1 1μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, vandtæt DIN Hver
11768196 0,1 cm^-1 0,1 μS/cm til 100 mS/cm 8-polet DIN Hver
10727564 0,1 cm^-1 0,1 til 100μ S/cm 8-polet DIN Hver
10256152 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm 8-polet DIN Hver
10511833 1 cm^-1 1μ S/cm til 20 mS/cm Mini-DIN Hver
10770085 1 cm^-1 10μ S/cm til 200 mS/cm 8-benet, Mini-DIN Hver
11996079 0,1 cm^-1 0,01 til 300μ S/cm Mini-DIN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10113042 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 018020MD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer i enten laboratoriet eller i marken med disse alsidige 2-elektrode ledningsevneceller, tilgængelige i en række materialer og måleområder.
Opnå nøjagtige målinger fra ultrarent vand, havvand og mere med Thermo Scientific™ Orion™ 2-elektrodeceller. Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken. 013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når det parres med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. 011050MD og 011510MD epoxy/grafitceller er holdbare, kemikalieresistente og måler en lang række ledningsevner i laboratoriet eller i marken.
ThermoFisher Orion ledningsevneelektroden 013016MD overholder SM 2510B; D1125-95, -99 (A) til drikkevandsmålinger USP <645 Måling> af ledningsevnen af rent vand.
Funktioner
Disse prober bruger to elektrodeceller til at måle prøver med lav, standard og høj ledningsevne baseret på cellekonstanten. De er en alsidig mulighed for præcise målinger i laboratoriet og i marken.
013016MD er ideel i opløsninger med lav ionstyrke, såsom deioniseret vand og ultrarent vand, når de er parret med en flow-celle-samling. 018020MD er god til kemisk reaktive ledningsevneprøver, herunder koncentrerede syrer og baser. laboratorium eller felt.
Løsninger påkrævet
Standarder
  • 948206 - 0,1 M bly standard, 475 ml flaske
  • 948207– 0,1 M natriumsulfat standard til sulfatanalyse med bly ISE 475 ml flaske
Elektrodefyldningsløsning
  • 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet
  • 900062– Optimale resultater B-elektrodepåfyldningsopløsning, 1 x 60 ml flaske
  • 948201– Polerbånd, 2 tæller
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 10 cm^-1
Konnektortyper Mini-DIN
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type 2-elektrode ledningsevne celler
Oversigt Orion 2-celle ledningsevneelektroder
Materiale Glas, platin, platineret
Måleområder 10μ S/cm til 2000 mS/cm