Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit
Beskrivelse
Spar tid ved at eliminere yderligere udstyrsopsætning, titreringer og beregninger. De Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit giver to-trins direkte måling af total alkalinitet og pH ved hjælp af en pH-elektrode.
Funktioner:
- Direkte aflæsning af total alkalinitet fra 0 til 200 ppm som CaCO 3 , fra det vedlagte pH-konverteringsskema
- Ingen interferens fra farve eller uklarhed
Inkluderer:
- En 1 pint (475 ml) flaske alkalinitetsreagens (700011)
- Én 1 pint (475 ml) flaske alkalinitetsstandard/kontrol (700012)
- Konverteringsdiagram for total alkalinitet
- Ansøgningsprocedure nr. 517, Total alkalinitet i naturligt vand
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering.
Gammelt reservedelsnummer: 700011
Nyt varenummer: 700011-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og MSDS-filer (Material Data Safety Sheet).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Sammensætning | Non Hazardous Media |
| Format | Væske |
| Til brug med (applikation) | two-step direct measurement of total alkalinity and pH using a pH electrode; Saves time by eliminating additional equipment set-up, tedious titrations and calculations |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| Inkluderer | 475mL Alkalinity Reagent (700011), 475mL Alkalinity Standard/Control (700012), Total Alkalinity Conversion Chart and Application Procedure No. 517, Total Alkalinity in Natural Waters |
| Emballage | Sæt |
| Mængde | 475 ml |
| Type | Total Alkalinity Test Kit |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.