Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit
Artikelnummer. 11787767
Mængde:
475 ml
4 x 475 ml
Type:
Alkalinitet Standard/Control Refill for Total Alkalinity Test Kit
Total Alkalinity Test Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11787767
Brand: Thermo Scientific™ 700011WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spar tid ved at eliminere yderligere udstyrsopsætning, titreringer og beregninger med dette totale alkalinitetstestsæt, der giver to-trins direkte måling.
Spar tid ved at eliminere yderligere udstyrsopsætning, titreringer og beregninger. De Thermo Scientific™ Orion™ Total Alkalinity Test Kit giver to-trins direkte måling af total alkalinitet og pH ved hjælp af en pH-elektrode.
  • Direkte aflæsning af total alkalinitet fra 0 til 200 ppm som CaCO 3 , fra det vedlagte pH-konverteringsskema
  • Ingen interferens fra farve eller uklarhed
Inkluderer:
  • En 1 pint (475 ml) flaske alkalinitetsreagens (700011)
  • Én 1 pint (475 ml) flaske alkalinitetsstandard/kontrol (700012)
  • Konverteringsdiagram for total alkalinitet
  • Ansøgningsprocedure nr. 517, Total alkalinitet i naturligt vand
Bemærk:
Følgende varenummer er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering.
Gammelt reservedelsnummer: 700011
Nyt varenummer: 700011-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Sammensætning Vand, ravsyre, chloreddikesyre, natriumhydroxid, hyamin 1622, kaliumchlorid
pH-område 3 til 5
Format Væske
Til brug med (applikation) måling af total alkalinitet
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Emballage Flaske
Mængde 4 x 475 ml
Type Total Alkalinity Test Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Total Alkalinity Reagent Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium chloride,succinic acid, chloroacetic acid, sodiumhydroxide
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.