Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Tre-elektrode ledningsevne celle
Beskrivelse
Mål prøver med den største alsidighed ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Tre-elektrode konduktivitetscelle, som har høj, standard og lav ledningsevne måleområder og har også indbygget temperaturkompensation.
Nødvendige løsninger:
Standarder
- 011008 100 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
- 01100910 147 μS/cm ledningsevnestandard, 10 lommer
- 011007 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
- 01100710 1413 μS/cm ledningsevne/TDS-standard, 10 lommer
- 011006 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS-standard, 5 x 60 ml flasker
- 01100610 12,9 mS/cm ledningsevne/TDS-standard, 10 lommer
- 011005 111 mS/cm ledningsevnestandard, 5 x 60 ml flasker
- 01100510 111 mS/cm ledningsevnestandard, 10 lommer
Garantiperiode
6 måneder fra købsdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 1 |
| Konnektortyper | BNC/2,5 mm phonospids |
| Type | Konduktivitetscelle |
| Oversigt | Tre-elektrode ledningsevne celle |
| Materiale | Robust epoxy/rustfrit stål, aftagelig skærm |
| Maks. Nedsænkning | 120 mm |
| Måleområder | 0μ S/cm til 200 mS/cm |
| Min. Nedsænkning | 25 mm |