Få mere at vide
Orion™ Thiocyanat halvcelleelektrode
Beskrivelse
Udfør hurtig, nøjagtig og økonomisk måling af thiocyanationer i vandige opløsninger i området 5 x 10-6 M til 1M med Thermo Scientific™ Orion™ Thiocyanat Halvcelle.
Inkluderer:
- 1m kabler til amerikansk standard og BNC elektroder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Thiocyanat halvcelleelektrode |
| Knudepunkt | Double Junction reference elektrode |
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 - 50 kontinuerlig brug (50 til 100 intermitterende brug) |
| Oversigt | Thiocyanat halvcelleelektrode |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Kap | 16 mm |
| Længde (metrisk) krop | 110 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| pH-område | 2 til 10 (pH mindre end 4 anbefales for at undgå OH-interferens) |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.