Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Surfaktant Halvcelle Ion Selektiv Elektrode
Artikelnummer. 10130641
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10130641 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10130641 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9342BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9565.00 DKK
    8729.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 835.68 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Udfør slutpunktsdetektion i titreringer af anioniske eller kationiske overfladeaktive stoffer i en opløsning med Thermo Scientific™ Orion™ Halvcelle af overfladeaktivt stof.
Udfør slutpunktsdetektion i titreringer af anioniske eller kationiske overfladeaktive stoffer i en opløsning med Thermo Scientific™ Orion™ Halvcelle af overfladeaktivt stof. En potentiometrisk sensor, det er en overfladeaktivt stof-detekterende elektrode i anionisk eller kationisk titrering, som er specielt designet til brug på Orion 960 Autochemistry-system.
Funktioner
  • Tensid halvcelleelektrode 9342BN skal bruges sammen med Orion 900200 sikker flow dobbelt junction referenceelektrode
Påkrævede opløsninger
  • Standarder
  • 654202 0,01 M natriumlaurylsulfat (SLS) standard, 60 ml flaske
Prøveadditiv
  • 654203 Fortyndet Triton X-100, 475 ml flaske
Opløsning til påfyldning af elektroder
  • 900002 Indre fyldopløsning til dobbelt junction referenceelektrode, 5 x 60 ml flasker
  • 810007 Ydre fyldopløsning til dobbelt koblings-referenceelektrode, 5 x 60 ml flasker
Titrant
  • 654201 0,05 Hyamine 1622 titrant, 475 ml flaske
Genstande inkluderet med
  • 654201 0,05 Hyamine 1622 titrant, 475 ml 1 flaske
  • 654202 0,01 M natriumlaurylsulfat (SLS) standard, 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tensidhalvcelle
Type påfyldningsopløsning 900002 indvendig /810007 udvendig
Knudepunkt Double Junction reference elektrode
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Oversigt Konnektor Surfactant Elektrode m/bnc
Længde (metrisk) kabel 1 m
Kalibreringsstandarder 0,5 M hyamintitrant
Koncentrationsmåleområde Slutpunktsindikator