Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Opbevaringshylster og base
Artikelnummer. 13400789
Skift visning
Type:
Opbevaringshylster, base
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
13400789 Opbevaringshylster, base Hver
1 options
Artikelnummer. 13400789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 810017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    349.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.08 DKK
    6% Slukket
På lager
Beskyt elektroderne mod brud, når de ikke er i brug med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodeopbevaringshylster og -bund.
De Thermo Scientific Orion Opbevaringshylster og base er til brug med pH-elektroder, der er 120 mm eller mindre i længden, og som har en diameter på 12 mm. Muffen beskytter din elektrode mod brud, når den ikke er i brug og vil ikke tippe på grund af den vægtede aftagelige base. Som en ekstra bekvemmelighed forbliver pH-pæren konditioneret, mens den opbevares, så den er klar til brug, når den fjernes fra ærmet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion opbevaringshylster og base
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type Opbevaringshylster, base
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.