Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T940 All-in-One Titrator og sæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15812107
Skift visning
Type:
Titrator
Titrator ROSS Sure-Flow Kit
Titrator Standardkit ROSS
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15812107 Titrator Hver
15822107 Titrator Standardkit ROSS Hver
15832107 Titrator ROSS Sure-Flow Kit Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15812107 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. START9400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39435.00 DKK
    37528.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 1906.37 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Drag fordel af integrationen af vores kerneelektrokemiteknologi med et avanceret dispenseringssystem for at skabe en automatiseret alt-i-en titrator, et moderne, forenklet automatiseret system designet til at hjælpe med at gøre udførelsen af titreringer lettere, mere pålidelig og mere reproducerbar end manuelle titreringer.
Brug Orion Star T940 alt-i-en-titratoren til fleksible pH-, redox- og ionkoncentrationstitreringer, herunder ækvivalenspunkttitreringer, forudindstillede pH- eller mV-endepunktstitreringer plus multipel kendt additionstilstand (MKA) til automatisk kendt addition af forskellige ioner. Par titrator-optionen med enhver af vores premium ROSS pH-elektroder eller Orion redox- og ionselektive elektroder eller vælg et af vores forudkonfigurerede titrator- og elektrodesæt for en samlet rabat.
  • Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser med de samme opsætningsparametre og beregninger hver gang
  • Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titratoropløsnings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
  • Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn
  • Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere nedetid til vedligehold, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostninger
  • Dokumenter testresultater sikkert: Se resultater live i oversigtstabellen og i 100-punkts dataloggen
  • Applikationsdatabase: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din titrator.
  • Standard ROSS-sæt med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrode og 927007MD ATC-temperatursonde i rustfrit stål er ideelle til de fleste standard pH-titreringer og især forudindstillede endepunktstitreringer, der omfatter temperatur
  • ROSS Sure-Flow-sæt med 817007MD Sure-Flow pH-elektrode er designet til udfordrende prøver, der kan tilstoppe standard pH-elektroder, eller som kræver en hurtigtflydende samlingstype
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C.
Avancerede ISE-funktioner Multipel kendt addition (MKA); automatiseret kalibrering og beregning af prøvekoncentrationen ved at tilføje alikvoter af standard til prøven ved hjælp af buretten
Alarmudgang Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse
Mulighed for baggrundslys Ja, justerbar
Blanke indstillinger Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering
Burette størrelser 10 ml, 20 ml (inkluderet) eller 50 ml
Kalibrering pH, mV, ionkoncentration (ISE) og temperatur
Kalibreringspunkter 1 punkt relativ mV (RmV) tilstand
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler pr. titreringskørsel 1 til 5 cyklusser, mulighed for at udelukke cyklusresultater fra gennemsnitsresultater og RSD-beregninger
Datastyringsdetaljer Datalogeksport som CSV- eller PDF-fil, kort eller langt format
Datapunkter 100 datasæt hver: prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Oversigt Orion Star T940 alt-i-en titrator uden elektrode
Display Type 5,7 tommer farvekapacitiv touchskærm, 640 x 480 opløsning
Type Titrator
Ækvivalenspunkter 1 til 2
Til brug med (applikation) Syre-base titreringer, redox titreringer, ion koncentration titreringer
Inkluderer 20 ml burette, omrørersonde, dispensersonde, standard slangesæt, 1 l plastikflaske, GL38 flaskelåg med to porte og tørrerør, computerkabel, USB-drev, 110-240 V strømforsyninger
Indgange BNC (pH, redox eller ionselektiv elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
IP-vurdering IP51
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk
Materiale ABS-plast
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalogfiler og indstillinger
Metoder Op til 10 metoder med valgfri adgangskodebeskyttelse; import/eksport-metoder via USB-flashdrev
Model- Orion Star T940
Udgange 3 USB-porte til printer, USB-flashdrev og computersoftwareforbindelser
Præcision 0,5% RSD, afhængig af miljø og håndteringsforhold
Forudindstillede endepunkter 1 til 3
Sondetype pH-elektrode, redoxelektrode eller ionselektiv elektrode (ISE); reference halvcelleelektrode; ATC temperatursonde; omrørersonde
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19990
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning Burette-drev tilbyder avanceret mikro-trin-teknologi, der giver 25.600 mikro-trin pr. motoromdrejning til jævn og præcis burette-positionering (over 2 millioner mikro-trin over det fulde burette-område)
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 4 signifikante cifre (kan vælges af brugeren)
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (brugervalgbar)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Prøve-id Automatisk inkrementel, manuel eller slukket
Omrørersondehastigheder 5 hastighedsvalg (250 til 3700 RPM)
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Kalibrering af temperatursonde Valgfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +100,0 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk
Tid og dato Ja, med ikke-flygtigt batteri-backup
Titrantbestemmelse Standardiseringstitrering eller manuelt koncentrationsinput
Titreringsproceskontrol Rutinemæssig, hurtig, forsigtig eller brugerdefineret
Titreringsopsætningsguide Ja, ved brug af arbejdsgangen Start en ny titrering
Titreringsteknik Ækvivalenspunkt eller forudindstillet endepunkt
Titreringstyper Direkte eller tilbagetitrering
Opdaterbar firmware Ja, ved brug af USB-flashdrev
garanti 1 års erstatningsgaranti
Dimensioner (L x B x H) 10 x 16 x 14 tommer (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriske krav 100-240V, 50/60 Hz
Burette funktioner Automatiske skyllecyklusser til skylning og diskret dispenseringsvolumen med kontinuerlig mulighed; Overstiger niveau
Funktioner tilgængelige Prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling