Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T930 Ion Titrator og sæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15802107
Skift visning
Type:
Iontitrator
Iontitrator-saltindholdssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15802107 Iontitrator-saltindholdssæt Hver
15892097 Iontitrator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15802107 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. START9301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35125.00 DKK
    30255.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 4869.57 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Drag fordel af integrationen af vores kerneelektrokemiteknologi med et avanceret dispenseringssystem for at skabe en automatisk redoxtitrator, et moderne, forenklet automatiseret system designet til at hjælpe med at gøre udførelsen af titreringer nemmere, mere pålidelig og mere reproducerbar end manuelle titreringer.
Brug Orion Star T930 ion-titratoren til dedikerede ion-titreringer, herunder salt i fødevarer, klorid i drikkevand og spildevand, ammoniak fra spildevand, overfladeaktive stoffer i forbrugerprodukter og vands samlede hårdhed. Titreringsteknikker omfatter ækvivalenspunkttitreringer og forudindstillede mV-endepunktstitreringer plus multipel kendt additionstilstand (MKA). Ved at bruge MKA-tilstand udfører titratoren en automatiseret kalibrering og beregning af prøvekoncentrationen ved at tilføje alikvoter af standard til prøven, hvilket fjerner behovet for en separat kalibrering og minimerer matrixeffekter.
•Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser ved hjælp af de samme opsætningsparametre og beregninger hver
•gang. Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titrerings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
• Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn.
•Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere vedligeholdelsesnedetid, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostningerne Dokumenter
•testresultater sikkert: Se resultater live, i oversigtstabellen og i applikationsdatabasen med 100 punkters
•datalog: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din
•titrator Par titratorindstillingen med enhver af vores førsteklasses Orion-ion-selektive elektroder, eller vælg et af vores forudkonfigurerede titrator- og elektrodesæt for en samlet rabat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Burette funktioner Automatiske skyllecyklusser til skylning og diskret dispenseringsvolumen med kontinuerlig mulighed; Overstiger niveau
Funktioner tilgængelige Prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C.
Avancerede ISE-funktioner Multipel kendt addition (MKA); automatiseret kalibrering og beregning af prøvekoncentrationen ved at tilføje alikvoter af standard til prøven ved hjælp af buretten
Alarmudgang Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse
Mulighed for baggrundslys Ja, justerbar
Blanke indstillinger Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering
Burette størrelser 10 ml, 20 ml (inkluderet) eller 50 ml
Kalibrering Ionkoncentration (ISE) og temperatur
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler pr. titreringskørsel 1 til 5 cyklusser, mulighed for at udelukke cyklusresultater fra gennemsnitsresultater og RSD-beregninger
Datastyringsdetaljer Datalogeksport som CSV- eller PDF-fil, kort eller langt format
Datapunkter 100 datasæt hver: prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Oversigt Orion Star T930 ion titrator saltindhold sæt
Display Type 5,7 tommer farvekapacitiv touchskærm, 640 x 480 opløsning
Type Iontitrator-saltindholdssæt
Ækvivalenspunkter 1 til 2
Til brug med (applikation) Ionkoncentrationstitreringer inklusive salt i fødevarer, klorid i drikkevand og spildevand.
Inkluderer 9780SC sølv billet elektrode, 91CBNC elektrodekabel, 20mL burette, omrørersonde, dispensersonde, standard slangesæt, 1L plastikflaske, GL38 flaskelåg med to porte og tørrerør, computerkabel, litteratur om USB drev, 110-240V strømforsyninger
Indgange BNC (ionselektiv elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
IP-vurdering IP51
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk
Materiale ABS-plast
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalogfiler og indstillinger
Metoder Op til 10 metoder med valgfri adgangskodebeskyttelse; import/eksport-metoder via USB-flashdrev
Model- Orion Star T930
Udgange 3 USB-porte til printer, USB-flashdrev og computersoftwareforbindelser
Præcision 0,5% RSD, afhængig af miljø og håndteringsforhold
Forudindstillede endepunkter 1 til 3
Sondetype Ionselektiv elektrode (ISE), referencehalvcelleelektrode, ATC temperatursonde, omrørersonde
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19990
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning Burette-drev tilbyder avanceret mikro-trin-teknologi, der giver 25.600 mikro-trin pr. motoromdrejning til jævn og præcis burette-positionering (over 2 millioner mikro-trin over det fulde burette-område)
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 4 signifikante cifre (kan vælges af brugeren)
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Prøve-id Automatisk inkrementel, manuel eller slukket
Omrørersondehastigheder 5 hastighedsvalg (250 til 3700 RPM)
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Kalibrering af temperatursonde Valgfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +100,0 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk
Tid og dato Ja, med ikke-flygtigt batteri-backup
Titrantbestemmelse Standardiseringstitrering eller manuelt koncentrationsinput
Titreringsproceskontrol Rutinemæssig, hurtig, forsigtig eller brugerdefineret
Titreringsopsætningsguide Ja, ved brug af arbejdsgangen Start en ny titrering
Titreringsteknik Ækvivalenspunkt eller forudindstillet endepunkt
Titreringstyper Direkte eller tilbagetitrering
Opdaterbar firmware Ja, ved brug af USB-flashdrev
garanti 1 års erstatningsgaranti
Dimensioner (L x B x H) 10 x 16 x 14 tommer (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriske krav 100-240V, 50/60 Hz