Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T920 Redox Titrator og Kit
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15882097
Skift visning
Type:
Redox Titrator Standardkit
Redox-titrator
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15882097 Redox Titrator Standardkit Hver
15872097 Redox-titrator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15882097 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. START9201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30190.00 DKK
    25855.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 4334.57 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Drag fordel af integrationen af vores kerneelektrokemiteknologi med et avanceret dispenseringssystem for at skabe en automatisk redoxtitrator, et moderne, forenklet automatiseret system designet til at hjælpe med at gøre udførelsen af titreringer nemmere, mere pålidelig og mere reproducerbar end manuelle titreringer.
Brug Orion Star T920 redoxtitratoren til dedikerede redoxtitreringer, herunder sulfit/SO2 og reducerende sukker i juice og vin, ascorbinsyre (C-vitamin) og peroxidværdi i fødevarer, opløst ilt i spildevand ved Winkler-titrering og organisk materiale i jord. Titreringsteknikker omfatter ækvivalenspunkttitreringer og forudindstillede mV-endepunktstitreringer til alsidig prøveanalyse. Par titratorindstillingen med en af vores førsteklasses Orion redox-elektroder, eller vælg vores forudkonfigurerede titrator- og elektrodesæt for en samlet rabat.
•Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser ved hjælp af de samme opsætningsparametre og beregninger hver
•gang. Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titrerings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
• Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn.
•Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere vedligeholdelsesnedetid, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostningerne Dokumenter
•testresultater sikkert: Se resultater live, i oversigtstabellen og i applikationsdatabasen med 100 punkters
•datalog: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din
•titrator. Standardsæt med 9778BNWP redoxelektrode er ideel til de fleste standard redoxtitreringer med dets robuste glashus til kemisk resistens i en række prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Burette funktioner Automatiske skyllecyklusser til skylning og diskret dispenseringsvolumen med kontinuerlig mulighed; Overstiger niveau
Funktioner tilgængelige Prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C.
Alarmudgang Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse
Mulighed for baggrundslys Ja, justerbar
Blanke indstillinger Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering
Burette størrelser 10 ml, 20 ml (inkluderet) eller 50 ml
Kalibrering mV og temperatur
Kalibreringspunkter 1 punkt relativ mV (RmV) tilstand
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler pr. titreringskørsel 1 til 5 cyklusser, mulighed for at udelukke cyklusresultater fra gennemsnitsresultater og RSD-beregninger
Datastyringsdetaljer Datalogeksport som CSV- eller PDF-fil, kort eller langt format
Datapunkter 100 datasæt hver: prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Oversigt Orion Star T920 redox titrator standard sæt
Display Type 5,7 tommer farvekapacitiv touchskærm, 640 x 480 opløsning
Type Redox Titrator Standardkit
Ækvivalenspunkter 1 til 2
Til brug med (applikation) Redox titreringer inklusive sulfit/SO2 og reducerende sukker i juice og vin, ascorbinsyre (vitamin C) og peroxidværdi i fødevarer, opløst ilt i spildevand ved Winkler titrering og organisk stof i jord
Inkluderer 9778BNWP redoxelektrode af glaslegeme, 20 ml burette, omrørersonde, dispensersonde, standard slangesæt, 1 L plastikflaske, GL38 flaskelåg med to porte og tørrerør, computerkabel, USB drev, 110-240 V strømforsyninger
Indgange BNC (redox/ORP elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
IP-vurdering IP51
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk
Materiale ABS-plast
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalogfiler og indstillinger
Metoder Op til 10 metoder med valgfri adgangskodebeskyttelse; import/eksport-metoder via USB-flashdrev
Model- Orion Star T920
Udgange 3 USB-porte til printer, USB-flashdrev og computersoftwareforbindelser
Præcision 0,5% RSD, afhængig af miljø og håndteringsforhold
Forudindstillede endepunkter 1 til 3
Sondetype Redox/ORP elektrode, reference halvcelle elektrode, ATC temperatur sonde, omrører sonde
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning Burette-drev tilbyder avanceret mikro-trin-teknologi, der giver 25.600 mikro-trin pr. motoromdrejning til jævn og præcis burette-positionering (over 2 millioner mikro-trin over det fulde burette-område)
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Prøve-id Automatisk inkrementel, manuel eller slukket
Omrørersondehastigheder 5 hastighedsvalg (250 til 3700 RPM)
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Kalibrering af temperatursonde Valgfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +100,0 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk
Tid og dato Ja, med ikke-flygtigt batteri-backup
Titrantbestemmelse Standardiseringstitrering eller manuelt koncentrationsinput
Titreringsproceskontrol Rutinemæssig, hurtig, forsigtig eller brugerdefineret
Titreringsopsætningsguide Ja, ved brug af arbejdsgangen Start en ny titrering
Titreringsteknik Ækvivalenspunkt eller forudindstillet endepunkt
Titreringstyper Direkte eller tilbagetitrering
Opdaterbar firmware Ja, ved brug af USB-flashdrev
garanti 1 års erstatningsgaranti
Dimensioner (L x B x H) 10 x 16 x 14 tommer (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriske krav 100-240V, 50/60 Hz