Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-titrator og -sæt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15891282
Skift visning
Type:
pH-titrator
pH-titrator, ROSS Sure-Flow Kit
pH-titrator, standardkit ROSS
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15891282 pH-titrator, ROSS Sure-Flow Kit Hver
15871282 pH-titrator Hver
15881282 pH-titrator, standardkit ROSS Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15891282 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. START9102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27995.00 DKK
    24009.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 3985.74 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Drag fordel af integrationen af vores centrale elektrokemiske teknologi med et avanceret dispenseringssystem for at skabe en automatisk pH-titrator, et moderne, forenklet automatiseret system designet til at hjælpe med at gøre udførelsen af titreringer nemmere, mere pålidelig og mere reproducerbar end manuelle titreringer.
Brug Orion Star T910 pH-titratoren til dedikerede syre-basetitreringer, herunder titrerbar surhed af safter og vin, surhedsgrad af fødevarer, vands alkalinitet, surhedsgrad og alkalinitet af forbrugsvarer, totalt syretal (TAN) og totalt basetal (TBN) . Titreringsteknikker omfatter ækvivalenspunktstitreringer og forudindstillede pH-endepunktstitreringer til alsidig prøveanalyse. Kombiner titratoren med en af vores førsteklasses ROSS pH-elektroder, eller vælg et af vores forudindstillede titrator- og elektrodesæt for en pakkerabat.
  • Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser med de samme opsætningsparametre og beregninger hver gang
  • Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titratoropløsnings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
  • Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn
  • Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere nedetid til vedligehold, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostninger
  • Dokumenter testresultater sikkert: Se resultater live i oversigtstabellen og i 100-punkts dataloggen
  • Applikationsdatabase: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din titrator.
  • Standard ROSS-sæt med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrode og 927007MD ATC-temperatursonde i rustfrit stål er ideelle til de fleste standard pH-titreringer og især forudindstillede endepunktstitreringer, der omfatter temperatur
  • ROSS Sure-Flow-sæt med 817007MD Sure-Flow pH-elektrode er designet til udfordrende prøver, der kan tilstoppe standard pH-elektroder, eller som kræver en hurtigtflydende samlingstype
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Burette funktioner Automatiske skyllecyklusser til skylning og diskret dispenseringsvolumen med kontinuerlig mulighed; Overstiger niveau
Funktioner tilgængelige Prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C.
Alarmudgang Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse
Mulighed for baggrundslys Ja, justerbar
Blanke indstillinger Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering
Burette størrelser 10 ml, 20 ml (inkluderet) eller 50 ml
Kalibrering pH og temperatur
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Kanaler 1
Cykler pr. titreringskørsel 1 til 5 cyklusser, mulighed for at udelukke cyklusresultater fra gennemsnitsresultater og RSD-beregninger
Datastyringsdetaljer Datalogeksport som CSV- eller PDF-fil, kort eller langt format
Datapunkter 100 datasæt hver: prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling
Oversigt Orion Star T910 pH-titrator ROSS Sure-Flow sæt
Display Type 5,7 tommer farvekapacitiv touchskærm, 640 x 480 opløsning
Type pH-titrator, ROSS Sure-Flow Kit
Ækvivalenspunkter 1 til 2
Til brug med (applikation) Syre-basetitreringer, herunder titrerbar surhed af saft og vin, surhedsgrad af fødevarer, vands alkalinitet, surhedsgrad og alkalinitet af forbrugsvarer, totalt syretal (TAN) og totalt basetal (TBN)
Inkluderer 8172BNUWP ROSS Sure-Flow pH-elektrode, 927007MD ATC-sonde, 20 ml burette, omrørersonde, dispensersonde, standard slangesæt, 1 l plastikflaske, GL38-flaskelåg med to porte og tørrerør, computerkabel, USB-drev, 110-240V strømforsyninger
Indgange BNC (pH-elektrode), nålespids (referenceelektrode), 8-bens MiniDIN (ATC-temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
IP-vurdering IP51
Sprog Kinesisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk
Materiale ABS-plast
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalogfiler og indstillinger
Metoder Op til 10 metoder med valgfri adgangskodebeskyttelse; import/eksport-metoder via USB-flashdrev
Model- Orion Star T910
Udgange 3 USB-porte til printer, USB-flashdrev og computersoftwareforbindelser
Præcision 0,5% RSD, afhængig af miljø og håndteringsforhold
Forudindstillede endepunkter 1 til 3
Sondetype pH-elektrode, referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning Burette-drev tilbyder avanceret mikro-trin-teknologi, der giver 25.600 mikro-trin pr. motoromdrejning til jævn og præcis burette-positionering (over 2 millioner mikro-trin over det fulde burette-område)
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (pH) 0,001, 0,01, 0,1 (brugervalgbar)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Prøve-id Automatisk inkrementel, manuel eller slukket
Omrørersondehastigheder 5 hastighedsvalg (250 til 3700 RPM)
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 40 °C
Kalibrering af temperatursonde Valgfri 1-punkts offsetkalibrering
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +100,0 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk
Tid og dato Ja, med ikke-flygtigt batteri-backup
Titrantbestemmelse Standardiseringstitrering eller manuelt koncentrationsinput
Titreringsproceskontrol Rutinemæssig, hurtig, forsigtig eller brugerdefineret
Titreringsopsætningsguide Ja, ved brug af arbejdsgangen Start en ny titrering
Titreringsteknik Ækvivalenspunkt eller forudindstillet endepunkt
Titreringstyper Direkte eller tilbagetitrering
Opdaterbar firmware Ja, ved brug af USB-flashdrev
garanti 1 års erstatningsgaranti
Dimensioner (L x B x H) 10 x 16 x 14 tommer (25,4 x 40,6 x 35,6 cm)
Elektriske krav 100-240V, 50/60 Hz