Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-titrator og -sæt
Description
Brug Orion Star T910 pH-titratoren til dedikerede syre-basetitreringer, herunder titrerbar surhed af safter og vin, surhedsgrad af fødevarer, vands alkalinitet, surhedsgrad og alkalinitet af forbrugsvarer, totalt syretal (TAN) og totalt basetal (TBN) . Titreringsteknikker omfatter ækvivalenspunktstitreringer og forudindstillede pH-endepunktstitreringer til alsidig prøveanalyse. Kombiner titratoren med en af vores førsteklasses ROSS pH-elektroder, eller vælg et af vores forudindstillede titrator- og elektrodesæt for en pakkerabat.
- Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser med de samme opsætningsparametre og beregninger hver gang
- Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titratoropløsnings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
- Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn
- Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere nedetid til vedligehold, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostninger
- Dokumenter testresultater sikkert: Se resultater live i oversigtstabellen og i 100-punkts dataloggen
- Applikationsdatabase: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din titrator.
- Standard ROSS-sæt med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrode og 927007MD ATC-temperatursonde i rustfrit stål er ideelle til de fleste standard pH-titreringer og især forudindstillede endepunktstitreringer, der omfatter temperatur
- ROSS Sure-Flow-sæt med 817007MD Sure-Flow pH-elektrode er designet til udfordrende prøver, der kan tilstoppe standard pH-elektroder, eller som kræver en hurtigtflydende samlingstype
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,2 °C. |
| Alarmudgang | Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse |
| Mulighed for baggrundslys | Ja, justerbar |
| Blanke indstillinger | Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering |
| Burette størrelser | 10 ml, 20 ml (inkluderet) eller 50 ml |
| Kalibrering | pH og temperatur |
| Kalibreringspunkter (pH) | 1 til 5 |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV 3-i-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 |
| Show More |