Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Artikelnummer. 15892117
Skift visning
Type:
1 l glasflaske
1 l plastikflaske
10 ml burette
12 x 1 L glasflasker
12 x 1 l plastikflasker
20 ml burette
50 ml Burette
Brugermanual
Burette-omslag
Dispenser-probe
Dispenser-verifikationssæt
EU's Strømforsyning
Elektrodeholder-samling
Erstatningsdispenserprobe
Erstatningsreagenshætte
Erstattede Burette
Kabelstyring
Lysblokerings-rørkit
Pintflaskeprop
Reagensflaskeholder
Reagensflaskelåg (GL38)
Reagensflaskelåg (GL45)
Standard rørsæt
Stopper
Storbritannien/Singapore elforsyning
Tørringsrør
USB Kabel
Værdiudskiftning
Pakningsstørrelse:
Hver
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15892117 Dispenser-probe Hver
15872107 Burette-omslag Hver
15882107 10 ml burette Hver
15892107 20 ml burette Hver
15802117 50 ml Burette Hver
15812117 Reagensflaskeholder Hver
15822117 1 l plastikflaske Hver
15832117 1 l glasflaske Hver
15842117 12 x 1 l plastikflasker Hver
15852117 12 x 1 L glasflasker Hver
15862117 Reagensflaskelåg (GL38) Hver
15872117 Reagensflaskelåg (GL45) Hver
15882117 Pintflaskeprop Hver
15802127 Dispenser-verifikationssæt Hver
15812127 Elektrodeholder-samling Hver
15822127 Stopper Hver
15832127 Kabelstyring Hver
15842127 EU's Strømforsyning Hver
15852127 Storbritannien/Singapore elforsyning Hver
15862127 Standard rørsæt Hver
15872127 Lysblokerings-rørkit Hver
15882127 Tørringsrør Hver
15892127 Erstattede Burette Hver
15802137 Erstatningsreagenshætte Hver
15812137 Erstatningsdispenserprobe Hver
15822137 Brugermanual Hver
15832137 USB Kabel Hver
15842137 Værdiudskiftning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 15892117 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARTDS1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    812.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.95 DKK
    3% Slukket
På lager
Minimer vedligeholdelsesnedetid med let at installere Orion Star T900 serie titrator reservedele. Orion Star T900-seriens titratortilbehør udvider funktionaliteten.
Få tilbehør og reservedele til Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator og Orion Star T940 alt-i-en titrator. Disse er designet til at udvide titratorfunktionaliteten og minimere vedligeholdelsesnedetid.
•Vælg udskiftelige burettestørrelser på 10mL, 20mL eller 50mL for at tilpasse din
•titrator Flaskeholder hjælper med at sikre titrant for at forhindre spild og
•tilbyder fleksibel placering Farvekodede slanger og stik forenkler slangeinstallation og vedligeholdelse
•Computersoftware er designet til at gøre dataoverførsel enkel og pålidelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star T900-serien dispensersonde
Type Dispenser-probe
Til brug med (udstyr) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 alt-i-en titrator