Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Artikelnummer. 15882117
Type:
1 l glasflaske
1 l plastikflaske
10 ml burette
12 x 1 l plastikflasker
20 ml burette
Buretdæksel
Dispenserverifikationssæt
EU-strømforsyning
Kabelhåndtering
Lysblokerende slangesæt
Prop
Reagensflaskehætte (GL38)
Reagensflaskehætte (GL45)
Standard slangesæt
Titrator tilbehør, burette
Titrator tilbehør, computer interface
Titrator tilbehør, dispenser
Titrator tilbehør, manual
Titrator tilbehør, strømforsyning
Titrator tilbehør, ventil
Titratortilbehør, elektrodeholder
Titratortilbehør, reagensflaske
Titratortilbehør, reagensholder
Titratortilbehør, reagenshætte
Titratortilbehør, slange
Tørrerør
Udskiftningsdispenserprobe
Udskiftningsreagenshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15882117
Brand: Thermo Scientific™ STARTCP3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer vedligeholdelsesnedetid med let at installere Orion Star T900 serie titrator reservedele. Orion Star T900-seriens titratortilbehør udvider funktionaliteten.
Få tilbehør og reservedele til Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator og Orion Star T940 alt-i-en titrator. Disse er designet til at udvide titratorfunktionaliteten og minimere vedligeholdelsesnedetid.
•Vælg udskiftelige burettestørrelser på 10mL, 20mL eller 50mL for at tilpasse din
•titrator Flaskeholder hjælper med at sikre titrant for at forhindre spild og
•tilbyder fleksibel placering Farvekodede slanger og stik forenkler slangeinstallation og vedligeholdelse
•Computersoftware er designet til at gøre dataoverførsel enkel og pålidelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star T900-serien Orion pint flaskehætte, passer til standard Orion 1 pint (475 ml) flasker, med port til slange
Type Titratortilbehør, reagenshætte
Til brug med (udstyr) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 alt-i-en titrator