Få mere at vide
- Home
- Products
- pH og elektrokemi
- Benchtop titratorer
- Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Artikelnummer. 15872107| Artikelnummer. | Type | unitSize |
|---|---|---|
| 15872107 | Buretdæksel | Hver |
| 15882107 | 10 ml burette | Hver |
| 15892107 | 20 ml burette | Hver |
| 15802117 | Titrator tilbehør, burette | Hver |
| 15812117 | Titratortilbehør, reagensholder | Hver |
| 15822117 | 1 l plastikflaske | Hver |
| 15832117 | 1 l glasflaske | Hver |
| 15842117 | 12 x 1 l plastikflasker | Hver |
| 15852117 | Titratortilbehør, reagensflaske | Hver |
| 15862117 | Reagensflaskehætte (GL38) | Hver |
| 15872117 | Reagensflaskehætte (GL45) | Hver |
| 15882117 | Titratortilbehør, reagenshætte | Hver |
| 15892117 | Titrator tilbehør, dispenser | Hver |
| 15802127 | Dispenserverifikationssæt | Hver |
| 15812127 | Titratortilbehør, elektrodeholder | Hver |
| 15822127 | Prop | Hver |
| 15832127 | Kabelhåndtering | Hver |
| 15842127 | EU-strømforsyning | Hver |
| 15852127 | Titrator tilbehør, strømforsyning | Hver |
| 15862127 | Standard slangesæt | Hver |
| 15872127 | Lysblokerende slangesæt | Hver |
| 15882127 | Tørrerør | Hver |
| 15892127 | Titratortilbehør, slange | Hver |
| 15802137 | Udskiftningsreagenshætte | Hver |
| 15812137 | Udskiftningsdispenserprobe | Hver |
| 15822137 | Titrator tilbehør, manual | Hver |
| 15832137 | Titrator tilbehør, computer interface | Hver |
| 15842137 | Titrator tilbehør, ventil | Hver |
Beskrivelse
Få tilbehør og reservedele til Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator og Orion Star T940 alt-i-en titrator. Disse er designet til at udvide titratorfunktionaliteten og minimere vedligeholdelsesnedetid.
•Vælg udskiftelige burettestørrelser på 10mL, 20mL eller 50mL for at tilpasse din
•titrator Flaskeholder hjælper med at sikre titrant for at forhindre spild og
•tilbyder fleksibel placering Farvekodede slanger og stik forenkler slangeinstallation og vedligeholdelse
•Computersoftware er designet til at gøre dataoverførsel enkel og pålidelig
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star T900 serie burette cover |
| Type | Buretdæksel |
| Til brug med (udstyr) | Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 alt-i-en titrator |