Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Code produit. 15822137
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
1 l glasflaske
1 l plastikflaske
10 ml burette
12 x 1 l plastikflasker
20 ml burette
Buretdæksel
Dispenserverifikationssæt
EU-strømforsyning
Kabelhåndtering
Lysblokerende slangesæt
Prop
Reagensflaskehætte (GL38)
Reagensflaskehætte (GL45)
Standard slangesæt
Titrator tilbehør, burette
Titrator tilbehør, computer interface
Titrator tilbehør, dispenser
Titrator tilbehør, manual
Titrator tilbehør, strømforsyning
Titrator tilbehør, ventil
Titratortilbehør, elektrodeholder
Titratortilbehør, reagensflaske
Titratortilbehør, reagensholder
Titratortilbehør, reagenshætte
Titratortilbehør, slange
Tørrerør
Udskiftningsdispenserprobe
Udskiftningsreagenshætte
missing translation for 'unitSize'
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15822137
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ STARTUM1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Minimer vedligeholdelsesnedetid med let at installere Orion Star T900 serie titrator reservedele. Orion Star T900-seriens titratortilbehør udvider funktionaliteten.
Få tilbehør og reservedele til Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator og Orion Star T940 alt-i-en titrator. Disse er designet til at udvide titratorfunktionaliteten og minimere vedligeholdelsesnedetid.
•Vælg udskiftelige burettestørrelser på 10mL, 20mL eller 50mL for at tilpasse din
•titrator Flaskeholder hjælper med at sikre titrant for at forhindre spild og
•tilbyder fleksibel placering Farvekodede slanger og stik forenkler slangeinstallation og vedligeholdelse
•Computersoftware er designet til at gøre dataoverførsel enkel og pålidelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt Orion Star T900-serien brugermanual på USB flashdrev
Type Titrator tilbehør, manual
Til brug med (udstyr) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 alt-i-en titrator
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis