Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series titratortilbehør
Artikelnummer. 15822117
Skift visning
Type:
1 l glasflaske
1 l plastikflaske
10 ml burette
12 x 1 l plastikflasker
20 ml burette
Buretdæksel
Dispenserverifikationssæt
EU-strømforsyning
Kabelhåndtering
Lysblokerende slangesæt
Prop
Reagensflaskehætte (GL38)
Reagensflaskehætte (GL45)
Standard slangesæt
Titrator tilbehør, burette
Titrator tilbehør, computer interface
Titrator tilbehør, dispenser
Titrator tilbehør, manual
Titrator tilbehør, strømforsyning
Titrator tilbehør, ventil
Titratortilbehør, elektrodeholder
Titratortilbehør, reagensflaske
Titratortilbehør, reagensholder
Titratortilbehør, reagenshætte
Titratortilbehør, slange
Tørrerør
Udskiftningsdispenserprobe
Udskiftningsreagenshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15822117 1 l plastikflaske Hver
15872107 Buretdæksel Hver
15882107 10 ml burette Hver
15892107 20 ml burette Hver
15802117 Titrator tilbehør, burette Hver
15812117 Titratortilbehør, reagensholder Hver
15832117 1 l glasflaske Hver
15842117 12 x 1 l plastikflasker Hver
15852117 Titratortilbehør, reagensflaske Hver
15862117 Reagensflaskehætte (GL38) Hver
15872117 Reagensflaskehætte (GL45) Hver
15882117 Titratortilbehør, reagenshætte Hver
15892117 Titrator tilbehør, dispenser Hver
15802127 Dispenserverifikationssæt Hver
15812127 Titratortilbehør, elektrodeholder Hver
15822127 Prop Hver
15832127 Kabelhåndtering Hver
15842127 EU-strømforsyning Hver
15852127 Titrator tilbehør, strømforsyning Hver
15862127 Standard slangesæt Hver
15872127 Lysblokerende slangesæt Hver
15882127 Tørrerør Hver
15892127 Titratortilbehør, slange Hver
15802137 Udskiftningsreagenshætte Hver
15812137 Udskiftningsdispenserprobe Hver
15822137 Titrator tilbehør, manual Hver
15832137 Titrator tilbehør, computer interface Hver
15842137 Titrator tilbehør, ventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 15822117 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARTBT1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer vedligeholdelsesnedetid med let at installere Orion Star T900 serie titrator reservedele. Orion Star T900-seriens titratortilbehør udvider funktionaliteten.
Få tilbehør og reservedele til Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator og Orion Star T940 alt-i-en titrator. Disse er designet til at udvide titratorfunktionaliteten og minimere vedligeholdelsesnedetid.
•Vælg udskiftelige burettestørrelser på 10mL, 20mL eller 50mL for at tilpasse din
•titrator Flaskeholder hjælper med at sikre titrant for at forhindre spild og
•tilbyder fleksibel placering Farvekodede slanger og stik forenkler slangeinstallation og vedligeholdelse
•Computersoftware er designet til at gøre dataoverførsel enkel og pålidelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star T900 serie 1L plastikflaske
Type 1 l plastikflaske
Til brug med (udstyr) Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 alt-i-en titrator