Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A326 pH/opløst ilt bærbart multiparametermåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529609
Produkttype:
Portable Meter
Portable Meter Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11691479
Brand: Thermo Scientific™ STARA3260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH, opløst ilt og temperatur med vores pH/DO/RDO bærbare måler for høj ydeevne i udfordrende felttest.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A326 pH/opløst ilt bærbart multiparametermåler. Dette måler er designet til en lang række pH-, mV-, ORP-, opløst ilt- og temperaturtest og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Brug de to målerkanaler til at måle pH og opløst ilt samtidigt eller se hver kanal separat. Log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A326 pH/RDO/DO bærbare måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A326 pH/RDO/DO bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id-muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
  • Kombineret bekvemmelighed med fordelene ved et pH-meter og opløst oxygenmåler i ét brugervenligt system
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal 1 og mål opløst ilt i procent mætning eller mg/L med temperatur vha. RDO optiske DO-prober eller polarografiske DO-prober på kanal to
  • Se nemt individuelle målinger med fuldskærmsvisning og skift hurtigt til en delt skærm for at se flere målinger samtidigt
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier og kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 5.000 målesæt med valgfri prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (inkluderet)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP, opløst oxygen og temperatur
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Oversigt Orion Star A326 pH/RDO/DO bærbart måler
Kanaler 2
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur, Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur)
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A326 pH/RDO/DO-måler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange BNC (pH eller ORP elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A326 pH/mV/RmV/ORP/RDO Optisk/Opløst Oxygen/Temperatur bærbart måler
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Trykområde 400 til 850 mmHg
Trykopløsning 1mmHg
Produkttype Portable Meter
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/l
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg