Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 pH/ledningsevne bærbart multiparametermåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529612
Produkttype:
Bærbar måler
Bærbart målersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11671479
Brand: Thermo Scientific™ STARA3250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt pH, ledningsevne og temperatur med vores bærbare pH/ledningsevnemåler for høj ydeevne i udfordrende felttest.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 pH/ledningsevne bærbart multiparametermåler. Dette måler er designet til en lang række pH, mV, ORP, ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Brug de to kanaler til at måle pH og ledningsevne samtidigt, eller se hver kanal separat. Log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør logfiler til en printer eller computer.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A325 pH/ledningsevne bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A325 pH/ledningsevne bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id-muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
  • Kombineret bekvemmelighed med fordelene ved en pH-måler og ledningsevne-måler i ét brugervenligt system
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal et og mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur på kanal to
  • Se nemt individuelle målinger med fuldskærmsvisning og skift hurtigt til en delt skærm for at se flere målinger samtidigt
  • Udfør op til en fempunkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 5-punkts ledningsevnekalibrering
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af aflæsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (inkluderet)
Kalibrering pH med mulighed for kalibreringsredigering, relativ mV (RmV), ORP, ledningsevne med kalibreringsredigering
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Op til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Oversigt Orion Star A325 bærbart pH/ledningsevnemåler
Kanaler 2
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, TDS, ORP med temperatur, Saltholdighed, Ledningsevne, Resistivitet med temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,001 ppm til 200,0 ppt
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A325 pH/ledningsevnemåler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur- eller ATC-temperatursonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A325 pH/mV/RmV/ORP/Konduktivitet/TDS/Saltholdighed/Resistivitet/Temperatur bærbart måler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Produkttype Bærbar måler
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel) eller slukket
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 °C
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg