Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bærbart multiparametermåler
Beskrivelse
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bærbart multiparametermåler. Dette måler er designet til en bred vifte af pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Udfør op til 5-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A324 pH/ISE bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A324 pH/ISE bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id-muligheder, kalibrering og høj-/lavgrænsealarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
- Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Udfør op til en 5-punkts ISE-kalibrering (Ion Selective Electrode) med valgbare enheder på ppm, M, mg/l, %, ppb eller ingen
- Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Avancerede ISE-funktioner inkluderer mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling og lavområdestabilitet
- Vælg fra et bredt udvalg af Orion ion-selektive elektroder, herunder elektroder, der måler koncentrationer af ammoniak, ammonium, bromid, cadmium, calcium, kuldioxid, chlorid, klor, kobber(II), cyanid, fluorid, fluorborat, iodid, bly, nitrat, kalium, sølv, natrium, sulfat, overfladeaktive stoffer og thiocyanat
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| AC-adapter | Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003) |
| Udgange | USB, RS232 |
| Nøjagtighed (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Avancerede ISE-funktioner | Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde |
| Alarmudgang | Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm |
| Mulighed for baggrundslys | Ja (Valgbar) |
| Batterilevetid | 800 hr. |
| Batteritype | 4 AA (inkluderet) |
| Vis mere |