Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bærbart multiparametermåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11651479
Skift visning
Produkttype:
pH/ISE Bærbart Måler-kit
pH/ISE bærbar måler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11651479 pH/ISE bærbar måler Hver
11661479 pH/ISE Bærbart Måler-kit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11651479 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA3240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8860.00 DKK
    8430.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 429.11 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overvåg nøjagtigt pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperatur med vores pH/ISE bærbare måler til udfordrende felttest.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE bærbart multiparametermåler. Dette måler er designet til en bred vifte af pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Udfør op til 5-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A324 pH/ISE bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A324 pH/ISE bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id-muligheder, kalibrering og høj-/lavgrænsealarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
  • Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 5-punkts ISE-kalibrering (Ion Selective Electrode) med valgbare enheder på ppm, M, mg/l, %, ppb eller ingen
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Avancerede ISE-funktioner inkluderer mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling og lavområdestabilitet
  • Vælg fra et bredt udvalg af Orion ion-selektive elektroder, herunder elektroder, der måler koncentrationer af ammoniak, ammonium, bromid, cadmium, calcium, kuldioxid, chlorid, klor, kobber(II), cyanid, fluorid, fluorborat, iodid, bly, nitrat, kalium, sølv, natrium, sulfat, overfladeaktive stoffer og thiocyanat
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Avancerede ISE-funktioner Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja (Valgbar)
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (inkluderet)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Oversigt Orion Star A324 pH/ISE bærbart måler
Kanaler 1
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP, Ionkoncentration (ISE) med temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 3 signifikante cifre (brugervalgbar)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A324 pH/ISE-måler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Indgange BNC (pH, ORP eller ionselektiv elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A324 pH/ISE/mV/RmV/ORP/Bærbar temperaturmåler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ionselektiv elektrode (ISE), referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde (købes separat)
Produkttype pH/ISE bærbar måler
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19900 med valgbare enheder af ppm, molar, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg