Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 bærbart måler til opløst ilt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11641479
Skift visning
Sondetype:
Ikke inkluderet
RDO Optisk DO-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11641479 RDO Optisk DO-sensor -
11631479 Ikke inkluderet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11641479 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA3235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16880.00 DKK
    15380.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 1499.58 DKK
    8% Slukket
På lager
Overvåg nøjagtigt opløst ilt (optisk/polarografisk) og temperatur med dette bærbare RDO/DO-måler til udfordrende felttest.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A323 Opløst ilt og RDO Bærbar måler. Dette instrument er designet til en bred vifte af opløst oxygen og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde og kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler) eller nulpunkt. Log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt logfiler til en printer eller computer.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A323 RDO/DO bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A323 RDO/DO bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Informativt, letlæseligt, baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A323 RDO/DO bærbart målersæt med RDO optisk DO-sensor, målerpanser og feltkasse
Inkluderer RDO optisk DO-sensor, målerpanser og feltkasse
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk)
Sensortyper RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/L
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Trykområde 400 til 850 mmHg
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja (Valgbar)
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Indgange 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP-67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års målergaranti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/L
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A323 RDO Optisk/opløst ilt/temperatur bærbart måler
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Trykopløsning 1mmHg
Sondetype RDO Optisk DO-sensor
Kanaler 1
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Batterilevetid 800 timer
Batteritype Fire AA (inkluderet)
Type Bærbar DO-måler
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Udgange USB, RS232