Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 Bærbar ledningsevnemåler
Beskrivelse
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument er designet til en bred vifte af ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Vælg lineær, ikke-lineær rent vand eller EP temperaturkompensation med 5 °C, °10 C, °15 C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer. Log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør til en printer eller computer.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A322 ledningsevne bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A322 ledningsevne bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og password-beskyttede målemetoder.
- Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
- Udfør op til en fempunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsmulighed, der gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
- Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande–Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer ti seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A322 ledningsevne/TDS/saltindhold/resistivitet bærbart målersæt med rent vands ledningsevnesensor & flowcelle, løsninger, målerpanser og feltkasse |
| Inkluderer | Star A322 ledningsevnemåler, 013016MD Orion rent vand (K=0.1) ledningsevnesensor med flowcelle, 011008 Orion 100 μS ledningsevnestandard, 911110 Orion skyllingeløsning 10-pakke, beskyttende målerpanser, hårdsides feltkasse, 4 AA-batterier, litteratur-CD, printet hurtigstartguide, computerinterface kabel og målertestcertifikat |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS |
| Udgange | USB, RS232 |
| Måletilstande | Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur |
| Kompatible prober | 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur |
| Celle konstant | 0,001 til 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 5 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm |
| Vis mere |