Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 Bærbar ledningsevnemåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11611479
Skift visning
Sondetype:
Ledningsevnesensor (inkluderer 011050MD Orion 2-cellet konduktivitetssensor)
Ledningsevnesensor (inkluderer 013010MD Orion DuraProbe 4-celle ledningsevne sensor)
Ledningsevnesensor (købes separat)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype unitSize
11611479 Ledningsevnesensor (købes separat) Hver
15691717 Ledningsevnesensor (inkluderer 011050MD Orion 2-cellet konduktivitetssensor) Hver
11621479 Ledningsevnesensor (inkluderer 013010MD Orion DuraProbe 4-celle ledningsevne sensor) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11611479 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. STARA3220
Only null left
Add to basket
Add to basket
Overvåg ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperatur nøjagtigt med denne bærbare ledningsevnemåler designet til udfordrende felttest.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A322 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument er designet til en bred vifte af ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturtestning og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Vælg lineær, ikke-lineær rent vand eller EP temperaturkompensation med 5 °C, °10 C, °15 C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer. Log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør til en printer eller computer.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A322 ledningsevne bærbart måler tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A322 ledningsevne bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og password-beskyttede målemetoder.
  • Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
  • Udfør op til en fempunkts konduktivitetskalibrering med kalibreringsredigeringsmulighed, der gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP ) eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande–Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer ti seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Orion Star A322 ledningsevne/TDS/salinitet/resistivitet bærbar måler
Inkluderer Star A322 ledningsevnemåler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Udgange USB, RS232
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Kalibrering Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel)
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
garanti 3 års måler
Sondetype Ledningsevnesensor (købes separat)
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- Orion Star A322 Ledningsevne/TDS/Saltholdighed/Resistivitet/Temperatur bærbart måler
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Batteritype 4 x AA (inkluderet)
Batterilevetid 800 hr.