Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bærbart måler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529657
Produkttype:
Bærbar pH-måler
Bærbart pH-måler TRIS-sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11691469
Brand: Thermo Scientific™ STARA3210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overvåg pH, mV, ORP og temperatur nøjagtigt med vores vandtætte, bærbare pH-måler for høj ydeevne på udfordrende feltsteder.
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bærbart måler. Dette måler er designet til en lang række pH-, mV-, ORP- og temperaturtest og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A321 pH Portable Meter tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A321 pH bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS-232
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 x AA
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP og temperatur
Kalibreringspunkter 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 5000 med dato og klokkeslæt
Oversigt Orion Star A321 pH bærbart måler
Kanaler 1
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A321 pH-meter, 4 AA-batterier, computerkabel
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A321 pH/mV/RmV/ORP/Temperatur bærbart måler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde (købes separat)
Produkttype Bærbar pH-måler
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg