Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bærbart måler
Beschreibung
Få høj nøjagtighed og førsteklasses ydeevne overalt, hvor du har brug for det med Thermo Scientific™ Orion Star™ A321 pH bærbart måler. Dette måler er designet til en lang række pH-, mV-, ORP- og temperaturtest og feltanvendelser. Evaluer prøver på de mest krævende steder ved hjælp af denne vandtætte måler med IP67-klassificeret hus. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 5000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software.
Tag dine mål ved kilden med vores førsteklasses serie af bærbare målere. De Thermo Scientific Orion Star A321 pH Portable Meter tilbyder en informationsrig skærm og brugervenlig betjening. Denne robuste, vandtætte bærbare måler er klar til at håndtere elementerne sammen med dig. Orion Star A321 pH bærbare målere er designet til at være brugervenlige, pålidelige feltmålere, der tilbyder avancerede funktioner og funktioner, herunder en 5000 punkters datolog med prøve-id og bruger-id muligheder, kalibrering og høj/lav grænse alarmer og adgangskodebeskyttede målemetoder.
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 5000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Spezifikation
Spezifikation
| AC-adapter | Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003) |
| Udgange | USB, RS-232 |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Alarmudgang | Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm |
| Mulighed for baggrundslys | Ja (Valgbar) |
| Batterilevetid | 800 hr. |
| Batteritype | 4 x AA |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP og temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 til 5 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.