Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A223 bærbart måler til opløst ilt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11681469
Skift visning
Type:
RDO/DO Bærbart Målerkit
RDO/DO bærbar måler
Sondetype:
Ikke inkluderet
RDO optisk DO-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Sondetype Pakningsstørrelse
11681469 RDO/DO Bærbart Målerkit RDO optisk DO-sensor -
11671469 RDO/DO bærbar måler Ikke inkluderet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11681469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA2235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14740.00 DKK
    13111.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1628.88 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Mål pålideligt opløst ilt (optisk/polarografisk) og temperatur med denne bærbare RDO/DO-måler til avanceret feltanalyse.
Registrer nøjagtige og pålidelige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A223 Opløst ilt og RDO Bærbar måler. Dette instrument er ideelt til en bred vifte af applikationer og avanceret analyse af opløst ilt i marken. Bruge RDO optiske eller polarografiske DO-sonder og kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler) eller nulpunktsmuligheder. Log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt via USB eller RS232 til en printer eller computer. Vandtæt måler sikrer holdbar, robust ydeevne med et IP67-klassificeret hus.
Overlad ikke dine målinger til tilfældighederne, når du analyserer prøver uden for laboratoriet. Orion Star A223 RDO/DO bærbare målere er designet til at tilbyde den pålidelighed, du har brug for, i en brugervenlig pakke til dine dedikerede behov for testning af opløst ilt. Denne vandtætte, bærbare måler viser kritiske data med din måling, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og strømkildestatus.
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning og Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 1000 målesæt
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A223 RDO/DO bærbart målersæt med RDO optisk DO-sensor, målerpanser og feltkasse
Inkluderer RDO optisk DO-sensor, målerpanser og feltkasse
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Udgange USB, RS232
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk)
Sensortyper RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/L
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Trykområde 400 til 850 mmHg
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja (Valgbar)
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 1000 med dato og klokkeslæt
Log funktionstype Automat med Auto-Read måletilstand, manuel med kontinuerlig måletilstand
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Kalibrering pga. alarm (fast 12 timer)
Indgange 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP-67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års målergaranti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/L
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A223 RDO Optisk/opløst ilt/temperatur bærbart måler
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Trykopløsning 1mmHg
Sondetype RDO optisk DO-sensor
Kanaler 1
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Batterilevetid 800 timer
Batteritype Fire AA (inkluderet)
Type RDO/DO Bærbart Målerkit
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg