Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 Bærbar ledningsevnemåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11661469
Skift visning
Sondetype:
4-celle ledningsevnesensor
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11661469 4-celle ledningsevnesensor -
11651469 Ikke inkluderet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11661469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA2225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9835.00 DKK
    8953.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 881.85 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Mål pålideligt ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperatur med denne bærbare ledningsevnemåler til avanceret feltanalyse.
Registrer nøjagtig og pålidelig ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument er ideelt til en bred vifte af applikationer og avanceret konduktivitetsanalyse i marken. Få temperaturkompenserede aflæsninger ved brug af lineære, ikke-lineære eller EP-optioner med °15 C, °20 C eller °25 C referencetemperaturer. Log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør via USB eller RS232 til en printer eller computer. Vandtæt måler sikrer holdbar, robust ydeevne med et IP67-klassificeret hus.
Overlad ikke dine målinger til tilfældighederne, når du analyserer prøver uden for laboratoriet. Orion Star A222 bærbare ledningsevnemålere er designet til at tilbyde den pålidelighed, du har brug for, i en brugervenlig pakke til dine dedikerede ledningsevnetestbehov. Denne vandtætte bærbare måler viser kritiske data med din måling, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og strømkildestatus.
  • Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
  • Udfør op til en fempunkts ledningsevnekalibrering
  • Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær eller off-konduktivitetstemperaturkompensation med 15 °C, 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande–Auto-Read holder en stabil aflæsning og Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 1000 målesæt
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A222 ledningsevne/TDS/salinitet/resistivitet bærbart målersæt med DuraProbe 4-cellet ledningsevnesensor, løsninger, målerpanser og felthus
Inkluderer Star A222 ledningsevnemåler med batterier; 013010MD DuraProbe Epoxy 4-probe (K=0,475) ledningsevneprobe med 3 meter kabel; 01100710 ledningsevne 1413uS standardlommer; 911110 Skylleopløsningsposer; STARA-CS stjerne En meter hård bæretaske; STARA-AR beskyttelsesrustning med elektrodeholder
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Udgange USB, RS232
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Kalibrering Ledningsevne og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand) eller slukket
Temperatur (metrisk) reference 15, 20, 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu)
Rækkevidde (TDS) 0,001 til 200,0 ppt
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja (Valgbar)
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 1000 med dato og klokkeslæt
Log funktionstype Automat med Auto-Read måletilstand, manuel med kontinuerlig måletilstand
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Kalibrering pga. alarm (fast 12 timer)
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
garanti 3 års måler
Sondetype 4-celle ledningsevnesensor
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- Orion Star A222 Ledningsevne/TDS/Saltholdighed/Resistivitet/Temperatur bærbart måler
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC adapter
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Type Bærbar ledningsevnemåler
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Batteritype 4 x AA (inkluderet)
Batterilevetid 800 hr.