Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 bærbart pH-måler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15622057
Skift visning
Type:
pH-måler ORP-sæt
pH-måler standardsæt
pH-målersæt til fødevarer/drikkevarer
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15622057 pH-målersæt til fødevarer/drikkevarer -
11631469 - Hver
15505199 pH-måler standardsæt -
15612057 pH-måler ORP-sæt -
11641469 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15622057 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA2218
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål pålideligt pH, mV, ORP og temperatur med vores bærbare pH-meter til avanceret feltanalyse og printer- eller computergrænseflade.
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 bærbart pH-måler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH-analyse i marken. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software. Vandtæt måler sikrer holdbar, robust ydeevne i udendørs miljøer med et IP67-klassificeret hus.
Overlad ikke dine målinger til tilfældighederne, når du analyserer prøver uden for laboratoriet. Orion Star A221 bærbare pH-målere er designet til at tilbyde den pålidelighed, du har brug for, i en brugervenlig pakke til dine dedikerede pH-testbehov. Denne vandtætte, bærbare måler viser kritiske data med din måling, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og strømkildestatus.
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning og Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold
  • Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 1000 målesæt
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A221 pH bærbar meter madsæt med ROSS Spear-Tip pH-elektrode og ATC-sonde
Inkluderer Star A221 pH-meter, 8163BNWP ROSS spydspids pH-elektrode, 927007MD rustfrit stål ATC-sonde, pH 4/7/10 buffer og skylleposer, ROSS opbevaringsløsning, beskyttende målerpanser, hård-sidet bæretaske, 4 AA-batterier, computerkabel
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Udgange USB, RS-232
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH, relativ mV (RmV), ORP og temperatur
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±2000
Range (ORP) ±2000,0 mV
Opløsning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 til 5
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD, grafik med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 1000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med Auto-Read Måletilstand, manuel med kontinuerlig måleknude
Alarmudgang Kalibrering pga. alarm (fast 12 timer)
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1.2 lb.
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Model- Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Temperatur bærbart måler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde (inkluderer 8163BNWP ROSS spydspids pH-elektrode og 927007MD ATC-sonde)
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Isopotentielt punkt 7.000pH
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Batteritype 4 x AA
Type pH-målersæt til fødevarer/drikkevarer
Batterilevetid 800 hr.