Beskrivelse
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 bærbart pH-måler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH-analyse i marken. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software. Vandtæt måler sikrer holdbar, robust ydeevne i udendørs miljøer med et IP67-klassificeret hus.
Overlad ikke dine målinger til tilfældighederne, når du analyserer prøver uden for laboratoriet. Orion Star A221 bærbare pH-målere er designet til at tilbyde den pålidelighed, du har brug for, i en brugervenlig pakke til dine dedikerede pH-testbehov. Denne vandtætte, bærbare måler viser kritiske data med din måling, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og strømkildestatus.
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning og Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold
- Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 1000 målesæt
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| AC-adapter | Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003) |
| Udgange | USB, RS-232 |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Alarmudgang | Kalibrering pga. alarm (fast 12 timer) |
| Mulighed for baggrundslys | Ja (Valgbar) |
| Batterilevetid | 800 hr. |
| Batteritype | 4 x AA |
| Kalibrering | pH, relativ mV (RmV), ORP og temperatur |
| Kalibreringspunkter | 1 til 5 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.