Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 bærbart pH-måler
Mål pålideligt pH, mV, ORP og temperatur med vores bærbare pH-meter til avanceret feltanalyse og printer- eller computergrænseflade.
Brand: Thermo Scientific™ STARA2210
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 bærbart pH-måler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH-analyse i marken. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 1000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com software. Vandtæt måler sikrer holdbar, robust ydeevne i udendørs miljøer med et IP67-klassificeret hus.
Overlad ikke dine målinger til tilfældighederne, når du analyserer prøver uden for laboratoriet. Orion Star A221 bærbare pH-målere er designet til at tilbyde den pålidelighed, du har brug for, i en brugervenlig pakke til dine dedikerede pH-testbehov. Denne vandtætte, bærbare måler viser kritiske data med din måling, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og strømkildestatus.
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning og Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold
- Datalog indsamler og dato/tidsstempler op til 1000 målesæt
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
| Orion Star A221 pH bærbart måler | |
| ±0,1 °C | |
| ±0,002 | |
| USB, RS-232 | |
| pH, relativ mV (RmV), ORP og temperatur | |
| 0.1/0.01/0.001 | |
| ±2000,0 mV | |
| 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand | |
| 22,0 °F til 221,0 ° F | |
| Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde | |
| LCD-grafik, baggrundsbelyst | |
| Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger | |
| Automat med Auto-Read måletilstand, manuel med kontinuerlig måletilstand | |
| BNC (pH- eller ORP-elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde) | |
| IP67 | |
| 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer) | |
| 1.2 lb. | |
| Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner | |
| Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Temperatur bærbart måler | |
| pH-elektrode, ORP-elektrode, referencehalvcelleelektrode, ATC-temperatursonde (købes separat) | |
| ±2000,0 mV | |
| 7.000pH | |
| 41 °F til 113 °F (omgivende) | |
| 1 | |
| Bærbar pH-meter |
| Star A221 pH-meter, 4 AA-batterier, computerkabel | |
| ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst | |
| Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer | |
| pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur | |
| -2 til 20 | |
| ±2000,0 mV | |
| 0.1mV | |
| -5,0 °C til +105,0 °C | |
| 0,1 °C, 0,1 °F | |
| 1-punkts kalibrering af temperaturoffset | |
| Ja (Valgbar) | |
| 1000 med dato og klokkeslæt | |
| Kalibrering pga. alarm (fast 12 timer) | |
| CE, TUV 3-1, FCC klasse A | |
| Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003) | |
| 0.5 kg | |
| 3 års måler | |
| 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse | |
| 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat) | |
| engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering | |
| 5 til 85 %, ikke-kondenserende | |
| Smart Stability og Smart Averaging | |
| 5 °C til 45 °C (omgivende) | |
| 4 x AA | |
| 800 hr. |