Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/opløst ilt bordplade multiparametermåler
Beskrivelse
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP-, opløst ilt- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/opløst ilt bordplade multiparametermåler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer, herunder avanceret pH og opløst iltanalyse i laboratoriet. Brug de to kanaler til at måle pH og opløst ilt samtidigt eller se hver kanal separat. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde for ultimativ fleksibilitet i sensorer. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A216 pH/RDO/DO bordplademålere er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
- Kombineret bekvemmelighed med fordelene ved et pH-meter og opløst oxygenmåler i ét brugervenligt system
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal 1 og mål opløst ilt i procent mætning eller mg/L med temperatur vha. RDO optiske DO-prober eller polarografiske DO-prober på kanal to
- Se nemt individuelle målinger med fuldskærmsvisning og skift hurtigt til en delt skærm for at se flere målinger samtidigt
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier og kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering
- Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
- Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
- Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
- Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| AC-adapter | Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003) |
| Udgange | USB, RS232 |
| Nøjagtighed (barometer) | ±6 mmHg |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (RDO) | ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l |
| Alarmudgang | Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm |
| Mulighed for baggrundslys | Ja, kan vælges |
| Barometrisk trykkorrektion | 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning |
| Vis mere |