Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/opløst ilt bordplade multiparametermåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11611469
Skift visning
Produkttype:
Målersæt
Måler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11611469 Målersæt Hver
11621469 Måler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11611469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA2165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mål pålideligt pH, opløst ilt og temperatur med vores pH/DO/RDO bord multiparameter meter til avanceret laboratorieanalyse og grænseflade.
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP-, opløst ilt- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A216 pH/opløst ilt bordplade multiparametermåler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer, herunder avanceret pH og opløst iltanalyse i laboratoriet. Brug de to kanaler til at måle pH og opløst ilt samtidigt eller se hver kanal separat. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde for ultimativ fleksibilitet i sensorer. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A216 pH/RDO/DO bordplademålere er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Kombineret bekvemmelighed med fordelene ved et pH-meter og opløst oxygenmåler i ét brugervenligt system
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal 1 og mål opløst ilt i procent mætning eller mg/L med temperatur vha. RDO optiske DO-prober eller polarografiske DO-prober på kanal to
  • Se nemt individuelle målinger med fuldskærmsvisning og skift hurtigt til en delt skærm for at se flere målinger samtidigt
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier og kalibreringsredigeringsmulighed, der tillader individuelle punkter at blive fikset uden en fuld genkalibrering
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (sælges separat)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV (RmV), ORP, opløst oxygen og temperatur
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Star A216 pH/RDO/DO bordmålersæt med ROSS Ultra Triode epoxy-body pH/ATC elektrode, polarografisk DO sensor, løsninger og stativ
Kanaler 2
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur, Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur)
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A216 pH/RDO/DO bordmålersæt med ROSS Ultra Triode epoxy-body pH/ATC elektrode, polarografisk DO sensor, løsninger og stativ
Indgange BNC (pH eller ORP elektrode), pin-tip (referenceelektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde), 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur), omrørerindgang (omrørersonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A216 pH/mV/RmV/ORP/RDO Optisk/opløst ilt/temperatur bordmåler
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Trykområde 400 til 850 mmHg
Trykopløsning 1mmHg
Produkttype Målersæt
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/l
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tommer x 7,1 tommer x 4,3 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg