Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 pH/ledningsevne-bordmåler til flere parametre
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529602
Produkttype:
Målersæt
Måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11691459
Brand: Thermo Scientific™ STARA2150
Mål pålideligt pH, ledningsevne og temperatur med vores pH/ledningsevne-bordmåler til avanceret laboratorieanalyse og integration.
Registrer nøjagtigt og pålideligt pH, mV, ORP, ledningsevne, samlede opløste faste stoffer (TDS), saltholdighed, resistivitet og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 pH/ledningsevne-bordmåler med flere parametre. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH- og ledningsevneanalyse i laboratoriet. Brug de to målerkanaler til at måle pH og ledningsevne samtidigt, eller se hver kanal separat. Udfør op til en 5-punkts kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A215 pH/ledningsevne-bordmålere er nemme at bruge, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Kombineret bekvemmelighed med fordelene ved en pH-måler og ledningsevne-måler i ét brugervenligt system
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal et og mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur på kanal to
  • Se nemt individuelle målinger med fuldskærmsvisning og skift hurtigt til en delt skærm for at se flere målinger samtidigt
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST- eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 5-punkts ledningsevnekalibrering
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP) eller frakoblet ledningsevnetemperaturkompensation med referencetemperatur på 5°C, 10°C, 15°C, 20°C eller 25°C
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af aflæsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (sælges separat)
Kalibrering pH med mulighed for kalibreringsredigering, relativ mV (RmV), ORP, ledningsevne med kalibreringsredigering
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Op til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Star A215 pH/ledningsevne-bordmåler med stativ
Kanaler 2
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP54
Måletilstande Ledningsevne, mV, ORP, pH, Relativ mV, Resistivitet med temperatur, Saltholdighed, TDS
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,001 ppm til 200,0 ppt
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A215 pH/ledningsevnemåler, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerintegrationskabel og målertestcertifikat
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), nålespids (referenceelektrode), 8-bens MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur- eller ATC-temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A215 pH/mV/RmV/ORP/ledeevne/TDS/saltholdighed/tesistivitet/temperatur-bordmåler
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Produkttype Måler
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel) eller slukket
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 °C
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tommer x 7,1 tommer x 4,3 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg