Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A214 pH/ISE-bordmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11641459
Produkttype:
Ammoniakelektrodemålersæt
Fluoridelektrodemålersæt
Natriumelektrodemålersæt
pH-elektrodemålersæt
pH/ISE-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11641459
Brand: Thermo Scientific™ STARA2140
Mål pålideligt pH, ionkoncentration, mV, ORP og temperatur med vores pH/ISE-bordmåler til avanceret laboratorieanalyse og integration.
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, ionkoncentrations-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A214 pH- og ISE-bordmåler. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH- eller ionanalyse i laboratoriet. Udfør op til 5-punkts pH- og ISE-kalibreringer, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com-software. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring for at minimere uheld.
Thermo Scientific Orion Star A214 pH/ISE-bordmålere er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Mål pH, ionkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST- eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Udfør op til en 5-punkts ISE-kalibrering (Ion Selective Electrode) med valgbare enheder på ppm, M, mg/l, %, ppb eller ingen
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Avancerede ISE-funktioner inkluderer mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling og lavområdestabilitet
  • Vælg fra et bredt udvalg af Orion ion-selektive elektroder, herunder elektroder, der måler koncentrationer af ammoniak, ammonium, bromid, cadmium, calcium, kuldioxid, chlorid, klor, kobber(II), cyanid, fluorid, fluorborat, iodid, bly, nitrat, kalium, sølv, natrium, sulfat, overfladeaktive stoffer og thiocyanat
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Udgange USB, RS232
Nøjagtighed (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % af aflæsningen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Avancerede ISE-funktioner Segmenteret (punkt-til-punkt) hældning, mulighed for ikke-lineær automatisk nulstilling, stabilitet ved lavt koncentrationsområde
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Batterilevetid 800 hr.
Batteritype 4 AA (sælges separat)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, ionkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativ mV (RmV)-tilstand, 1-punkts ORP-tilstand
Kalibreringspunkter (ISE) 1 til 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Oversigt Orion Star A214 pH/ISE-bordmåler med stativ
Kanaler 1
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP, Ionkoncentration (ISE) med temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 minimum, 1 til 3 signifikante cifre (brugervalgbar)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Inkluderer Star A214 pH/ISE-måler, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerintegrationskabel og målertestcertifikat
Indgange BNC (pH-, ORP- eller ionselektiv elektrode), nålespids (referenceelektrode), 8-bens MiniDIN (ATC-temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
Isopotentielt punkt 7.000pH
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A214 pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatur-bordmåler
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ionselektiv elektrode (ISE), reference-halvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde (købes separat)
Produkttype pH/ISE-måler
Rækkevidde (ISE) 0,0001 til 19900 med valgbare enheder af ppm, molar, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning (mV) 0.1mV
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur nøjagtighed ±0,1 °C
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 ° F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
garanti 3 års måler
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tommer x 7,1 tommer x 4,3 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg