Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 opløst ilt bordmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529321
Sondetype:
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde (købes separat)
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (inkluderer 083005MD Orion polarografisk DO-sensor)
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (inkluderer 086030MD Orion polarografisk Auto-Stir BOD sensor)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11611459
Brand: Thermo Scientific™ STARA2130
Mål pålideligt opløst ilt (RDO optisk/polarografisk) og temperatur med denne bordmåler til avanceret laboratorieanalyse.
Registrer nøjagtige og pålidelige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 Opløst ilt og RDO Bænkmåler. Dette instrument er ideelt til en bred vifte af applikationer og avanceret analyse af opløst ilt i laboratoriet. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde for ultimativ fleksibilitet i sensorer. Kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering eller nulpunktsmuligheder. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A213-bænkmålere med opløst oxygen er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet og aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
  • Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
  • Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerstyrede omrørersonde (katalognummer 096019) eller Orion Auto-Stir BOD-sonde (katalognummer 086030MD) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere omfatter CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A213 RDO/DO bordmåler med stativ
Inkluderer Star A213 RDO/DO-måler, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerinterfacekabel og målertestcertifikat
Barometrisk trykkorrektion 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning
Udgange USB, RS232
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk)
Sensortyper RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 90,00 mg/L
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Trykområde 400 til 850 mmHg
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, luftmættet vand, manuel (Winkler-titrering), nulpunkt
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Indgange 9 pin MiniDIN (RDO optisk eller polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur), omrørerindgang (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP-54
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tommer x 7,1 tommer x 4,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års målergaranti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Nøjagtighed (RDO) ±0,1 mg/l op til 8 mg/l, ±0,2 mg/l fra 8 til 20 mg/l, ±10 % af aflæsningen op til 50 mg/l
Range (RDO) 0,00 til 50,00 mg/L
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A213 RDO Optisk/opløst ilt/temperatur bordmåler
Procent mætning relativ nøjagtighed (RDO) ±2 % mætning ≤200% mætning, ±10 % mætning >200 % mætning
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætningsområde (RDO) 0,0 til 500,0 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Procent mætningsopløsning (RDO) 0,1, 1 % mætning
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Trykopløsning 1 mmHg
Sondetype RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde (købes separat)
Kanaler 1
Opløsning (RDO) 0.01, 0.1mg/L
Salinitetsfaktor 0,0 til 45,0 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvesaltholdighed
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Batterilevetid 800 timer
Batteritype Fire AA (sælges separat)
Type Multiparameter Meter
Nøjagtighed (barometer) ±6 mmHg