Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 opløst ilt bordmåler
Beskrivelse
Registrer nøjagtige og pålidelige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 Opløst ilt og RDO Bænkmåler. Dette instrument er ideelt til en bred vifte af applikationer og avanceret analyse af opløst ilt i laboratoriet. Brug en RDO optisk eller polarografisk DO-sonde for ultimativ fleksibilitet i sensorer. Kalibrer ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering eller nulpunktsmuligheder. Log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A213-bænkmålere med opløst oxygen er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet og aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
- Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion RDO optiske DO-prober eller Orion polarografiske DO-prober
- Kalibrer opløst oxygen ved hjælp af vandmættet luft, luftmættet vand, brugerdefineret værdi (Winkler-titrering) og nulpunktsmuligheder
- Kompenser automatisk aflæsninger af opløst ilt ved hjælp af ATC-temperatur, manuel salinitetsinput samt indbygget barometer til trykaflæsninger.
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Fang dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande—Auto-Read holder en stabil aflæsning, Kontinuerlig viser skiftende aflæsninger med mulighed for hold og tidsindstillede logdata med bestemte intervaller
- Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerstyrede omrørersonde (katalognummer 096019) eller Orion Auto-Stir BOD-sonde (katalognummer 086030MD) til ensartet blanding af opløsninger
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
- Målere omfatter CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A213 RDO/DO bordmålersæt med polarografisk DO-sensor, vedligeholdelsessæt og stativ |
| Inkluderer | Universel AC adapter, 083005MD Orion polarografisk DO-sensor |
| Barometrisk trykkorrektion | 400 til 850 mmHg, automatisk ved hjælp af indbygget barometer eller manuel indtastning |
| Udgange | USB, RS232 |
| Måletilstande | Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur og barometrisk tryk) |
| Sensortyper | RDO optisk opløst oxygensensor eller polarografisk opløst oxygensensor |
| Rækkevidde (polarografisk DO) | 0,00 til 90,00 mg/L |
| Procent mætningsområde (polarografisk DO) | 0,0 til 600,0 % mætning |
| Opløsning (polarografisk DO) | 0.01, 0.1mg/L |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst |
| Vis mere |