Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 ledningsevne-bordmåler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Registrer nøjagtig og pålidelig ledningsevne, samlede opløste faste stoffer, saltholdighed, resistivitet og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 ledningsevne-bordmåler, ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret ledningsevneanalyse i laboratoriet. Indstil temperaturkompenserede aflæsninger ved hjælp af lineære, ikke-lineære renvands- eller EP-valgmuligheder med referencetemperatur på 5, 10, 15, 20 eller 25 °C. Udfør op til en 5-punkts kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A212 ledningsevne-bordmålere er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet og aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet via softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
- Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
- Udfør ledningsevnekalibrering på op til fem trin med en kalibreringsredigeringsmulighed, der gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
- Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP) eller frakoblet ledningsevnetemperaturkompensation med referencetemperatur på 5, 25, 25, 25 eller 25°C
- Informativt, letlæseligt, baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
- Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
- Målere omfatter CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A212 ledningsevne/TDS/saltindhold/resistivitet-bordmålersæt med DuraProbe 4-cellet ledningsevnesensor, opløsninger og stativ |
| Inkluderer | Star A212 ledningsevnemåler, DuraProbe 4-cellet ledningsevnesensor, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerintegrationskabel og målertestcertifikat |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS |
| Udgange | USB, RS232 |
| Måletilstande | Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur |
| Kompatible prober | 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur |
| Celle konstant | 0,001 til 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 5 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm |
| Vis mere |