Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 ledningsevne-bordmåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11681449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sondetype:
Ledningsevnesensor (inkluderer 011050MD Orion 2-cellet konduktivitetssensor)
Ledningsevnesensor (inkluderer 013010MD Orion DuraProbe 4-celle ledningsevne sensor)
Ledningsevnesensor (købes separat)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11681449
Brand: Thermo Scientific™ STARA2120
Mål pålideligt ledningsevne, TDS, saltholdighed, resistivitet og temperatur med denne ledningsevne-bordmåler til avanceret laboratorieanalyse.
Registrer nøjagtig og pålidelig ledningsevne, samlede opløste faste stoffer, saltholdighed, resistivitet og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 ledningsevne-bordmåler, ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret ledningsevneanalyse i laboratoriet. Indstil temperaturkompenserede aflæsninger ved hjælp af lineære, ikke-lineære renvands- eller EP-valgmuligheder med referencetemperatur på 5, 10, 15, 20 eller 25 °C. Udfør op til en 5-punkts kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer.
Thermo Scientific Orion Star A212 ledningsevne-bordmålere er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet og aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet via softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Mål ledningsevne, TDS, saltholdighed eller resistivitet med temperatur
  • Udfør ledningsevnekalibrering på op til fem trin med en kalibreringsredigeringsmulighed, der gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Automatisk områdeindstilling af ledningsevneværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet uden behov for genkalibrering
  • Brug lineær, ikke-lineær, EP (USP) eller frakoblet ledningsevnetemperaturkompensation med referencetemperatur på 5, 25, 25, 25 eller 25°C
  • Informativt, letlæseligt, baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere omfatter CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A212 ledningsevne/TDS/saltindhold/resistivitet-bordmåler med stativ
Inkluderer Star A212 ledningsevnemåler, elektrodestander, universel strømadapter, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning, computerintegrationskabel og målertestcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer >3 μS; 0,5 % af læsningen ±0,01 μS ≤3 μS
Udgange USB, RS232
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0,001 til 199,9 cm-1
Kalibrering Ledningsevne med kalibreringsredigeringsmulighed og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0,001 μS/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS minimum, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær, nLFn (ikke-lineær ultrarent vand), nLFu (ikke-lineær ultrarent afgasset vand), EP (slukket med advarsel)
Temperatur (metrisk) reference 5, 10, 15, 20, 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,06 til 80,00 psu, 0,05 til 42,00 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk områdeindstilling
Nøjagtighed (saltholdighed) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Salinitetsmåletilstande Praktisk saltholdighed (psu) eller naturligt havvand (ppt)
Opløsning (TDS) Minimum 0,001 ppm, automatisk områdeindstilling op til 4 signifikante cifre
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Rækkevidde (resistivitet) 2 ohm til 100,0 megohm
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type Grafisk LCD med baggrundsbelysning
Mulighed for baggrundslys Ja, kan vælges
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel datalogning med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur), omrørerindgang (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 års måler
Sondetype Ledningsevnesensor (købes separat)
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- Orion Star A212 ledningsevne/TDS/saltholdighed/resistivitet/temperatur-bordmåler
Opløsning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megohm, automatisk områdeindstilling
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Nøjagtighed (resistivitet) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
Batteritype 4 x AA (sælges separat)
Batterilevetid 800 hr.