Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 Benchtop pH Meter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 Benchtop pH Meter. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH-analyse i laboratoriet. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com-software. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring for at minimere uheld.
Thermo Scientific Orion Star A211 Benchtop pH Meters er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
- Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST- eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
- Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
- Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
- Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
- Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
- Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
- Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
- Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
- Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
- Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
- IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
- Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A211 pH-bordmåler mad- og drikkesæt med Sure-Flow pH-elektrode og ATC-sonde |
| Inkluderer | Star A211 pH-måler, 9165BNWP Sure-Flow pH-epoxyelektrode, 927007MD ATC-sonde af rustfrit stål, 910199 pH-buffersæt, elektrodestander, 100-240V universel strømadapter, computerkabel |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Datastyringsdetaljer | Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer |
| Udgange | USB, RS-232 |
| Måletilstande | pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur |
| Kalibrering | pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV, ORP og temperatur |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Vis mere |