Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 Benchtop pH Meter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11661449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
pH-måler
pH-måler Holdbar Sensor TRIS-sæt
pH-måler TRIS-sæt
pH-måler separat sensorsæt
pH-måler standardsæt
pH-måler til fødevarer/drikkevarer
pH-målersæt til vanskelige prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11661449 pH-måler Hver
15661717 pH-målersæt til vanskelige prøver Hver
16211432 pH-måler standardsæt -
15671717 pH-måler separat sensorsæt Hver
15681717 pH-måler til fødevarer/drikkevarer Hver
11671449 pH-måler TRIS-sæt Hver
12923257 pH-måler Holdbar Sensor TRIS-sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11661449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA2110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mål pålideligt pH, mV, ORP og temperatur med vores pH-bordmåler til avanceret laboratorieanalyse og printer- eller computerintegration.
Registrer nøjagtige og pålidelige pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 Benchtop pH Meter. Denne måler er ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH-analyse i laboratoriet. Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrerings- og datalogfiler via USB eller RS232 til en printer eller computer med gratis download Orion Star™ Com-software. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring for at minimere uheld.
Thermo Scientific Orion Star A211 Benchtop pH Meters er brugervenlige, pålidelige laboratoriemålere med avancerede funktioner og funktioner. Valgbare læsetilstande og stabilitetsindikator giver dig fleksibilitet og kontrol over din testning. Alle kritiske data vises sammen med dine målinger, herunder temperatur, dato og klokkeslæt, læsetype, målestabilitet, aktiv kalibreringsinformation og ikon for elektrodetilstand. Kalibrerings- og opsætningsinstruktioner på skærmen kan vises på flere lokale sprog med nye sprog tilføjet gennem softwareopdateringer.
Navigationen er hurtig og enkel på grund af det omfattende tastatur med menu-specifikke funktionstaster, rulle-/genvejstaster med flere funktioner samt taster til strøm, måle, logvisning og omrøring, hvilket sikrer nem betjening. Alle opsætningsmenuer er samlet på ét sted med direkte adgang ved hjælp af en enkelt genvejstast, så du hurtigt kan få adgang til, evaluere og ændre målings- og instrumentindstillinger.
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 5-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST- eller DIN-buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Informativ, letlæselig baggrundsbelyst grafisk display med klare instruktioner på skærmen forenkler betjeningen
  • Registrer dine kritiske aflæsninger med målestabilitetsindikator og valgbare læsetilstande —Auto-Read holder en stabil aflæsning, Continuous viser skiftende aflæsninger med mulighed for fastlåsning og Timed logger data i bestemte intervaller
  • Eliminer behovet for magnetiske omrørerstænger ved hjælp af den målerkontrollerede omrørersonde (katalognummer 096019) til ensartet blanding af opløsninger
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2000 målesæt med valgfrit prøve-id og bruger-id
  • Kalibreringslog gemmer de 10 seneste kalibreringer
  • Ikke-flygtig målerhukommelse sikrer, at dine data og indstillinger er beskyttet, selv ved strømtab
  • Orion Star Com-software letter dataoverførsel til en computer via USB- eller RS232-forbindelser
  • Fleksible strømmuligheder med universel strømadapter eller valgfri AA-batterier
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A211 pH-bordmåler med stativ
Inkluderer Star A211 pH-meter, elektrodestander, 100-240V universel strømadapter, computerkabel
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Udgange USB, RS-232
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV, ORP og temperatur
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Opløsning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 til 5
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD, grafik med baggrundsbelysning
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Alarmudgang Høj/lav-grænsealarm, kalibreringsalarm
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), nålespids (referenceelektrode), 8-bens MiniDIN (ATC-temperatursonde), omrørerindgang (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universel 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tommer x 7,1 tommer x 4,3 tommer)
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 års målergaranti
Tastatur Omfattende med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Metoder 10 pr. kanal med adgangskodebeskyttelse
Model- Orion Star A211 pH/mV/RmV/ORP/temperatur-bordmåler
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger) eller 4 AA-batterier (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, reference-halvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde (købes separat)
Sprog engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og kinesisk; portugisisk og koreansk tilgængelig med softwareopdatering
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Isopotentielt punkt 7.000pH
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Batteritype 4 x AA (sælges separat)
Type pH-måler
Batterilevetid 800 hr.