Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bærbar ledningsevnemåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4529307 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sondetype:
Ledningsevnesensor (købes separat)
Ledningsevnesensor, omrørersonde (inkluderer 013016MD Orion rent vand 2-cellet ledningsevnesensor)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11621449
Brand: Thermo Scientific™ STARA1220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag enkle ledningsevne-, TDS- og temperaturmålinger med denne bærbare ledningsevnemåler med nem betjening til grundlæggende felttest.
Tag enkle, rutinemæssige ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument, beregnet til grundlæggende konduktivitetsanalyse i marken, er let at bruge og budgetvenligt. Få temperaturkompenserede aflæsninger ved hjælp af lineær option med °20 C eller °25 C referencetemperaturer. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Denne vandtætte måler har et IP67-klassificeret hus til robust beskyttelse i udendørs miljøer.
Thermo Scientific Orion Star A122 ledningsevne bærbare målere er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A122 konduktivitetsmålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
  • Mål ledningsevne eller TDS med temperatur
  • Udfør en etpunkts automatisk eller manuel kalibrering
  • Auto-ranging konduktivitetsværdier giver ensartede aflæsninger over hele måleområdet
  • Brug lineær temperaturkompensation med 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
  • Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
  • Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
  • Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A122 ledningsevne/TDS bærbar måler
Inkluderer Star A122 ledningsevnemåler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning og målertestcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af læsningen± 1 ciffer
Udgange Ingen
Måletilstande Ledningsevne, TDS med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0,001 til 10 cm-1
Kalibrering Ledningsevne og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 200,0 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S minimum, automatisk rækkevidde op til 3 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær
Temperatur (metrisk) reference 20, 25 °C
Rækkevidde (TDS) 1 til 19.999 mg/L
Opløsning (TDS) 1 mg/L
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer log og indstillinger
Datapunkter 50
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read måletilstand; manuel datalogning med kontinuerlig måling
Datastyringsdetaljer Intern datapunkthukommelse
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 års måler
Sondetype Ledningsevnesensor (købes separat)
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- Orion Star A122 ledningsevne/TDS/temperatur bærbart måler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Tastatur Enkelt med fremhævet måletast, rulle- og genvejstaster
Sprog Dansk
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Batteritype 4 x AA (inkluderet)
Batterilevetid 2000 hr.