Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bærbar ledningsevnemåler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11631449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sondetype:
2-celle ledningsevnesensor
Ikke inkluderet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11631449 2-celle ledningsevnesensor -
11621449 Ikke inkluderet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11631449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA1225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8235.00 DKK
    7834.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 400.99 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tag enkle ledningsevne-, TDS- og temperaturmålinger med denne bærbare ledningsevnemåler med nem betjening til grundlæggende felttest.
Tag enkle, rutinemæssige ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument, beregnet til grundlæggende konduktivitetsanalyse i marken, er let at bruge og budgetvenligt. Få temperaturkompenserede aflæsninger ved hjælp af lineær option med °20 C eller °25 C referencetemperaturer. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Denne vandtætte måler har et IP67-klassificeret hus til robust beskyttelse i udendørs miljøer.
Thermo Scientific Orion Star A122 ledningsevne-bærbare målere er en enkel og økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A122 ledningsevnemålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
  • Mål ledningsevne eller TDS med temperatur
  • Udfør en étpunkts automatisk eller manuel kalibrering
  • Auto-ranging ledningsevneværdier giver ensartede målinger på tværs af hele måleområdet
  • Brug lineær temperaturkompensation med 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
  • Forenklet, letlæselig visning viser hovedmålingen med temperatur-, stabilitetsindikator og elektrode-tilstandsikon
  • Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
  • Kan nemt hente kalibreringsdata til procedurekontroller
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 point intern datalog og målerindstillinger, selv med strømtab
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsideset feltetui og beskyttende målerrustning med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bælterem og indbygget målestativ
  • Målerne tilbyder CE-, TUV 3-i-1- og FCC Class A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A122 ledningsevne/TDS bærbart målersæt med 2-cellet ledningsevnesensor, løsninger, målerpanser og felthus
Inkluderer Star A122 konduktivitetsmåler, 011050MD Orion 2-cellet konduktivitetssensor, 011007 Orion 1413 μS konduktivitetsstandard, beskyttende målerpanser, hårdsidet feltkasse, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartguide og målertestcertifikat
Nøjagtighed (ledningsevne) 0,5 % af læsningen± 1 ciffer
Udgange Ingen
Måletilstande Ledningsevne, TDS med temperatur
Kompatible prober 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur
Celle konstant 0,001 til 10 cm-1
Kalibrering Ledningsevne og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1
Rækkevidde (ledningsevne) 0,01μ S/cm til 200,0 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S minimum, automatisk rækkevidde op til 3 signifikante cifre
Temperaturkompensation Lineær
Temperatur (metrisk) reference 20, 25 °C
Rækkevidde (TDS) 1 til 19.999 mg/L
Opløsning (TDS) 1 mg/L
Nøjagtighed (TDS) 0,5 % af aflæsningen ±1 ciffer
TDS-faktorområde Lineær (0,02 til 9,99)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer log og indstillinger
Datapunkter 50
Log funktionstype Automat med Auto-Read måletilstand, manuel med kontinuerlig måletilstand
Datastyringsdetaljer Intern datapunkthukommelse
Indgange 8 pin MiniDIN (ledningsevnesensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 års måler
Sondetype 2-celle ledningsevnesensor
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Model- Orion Star A122 ledningsevne/TDS/temperatur bærbart måler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Tastatur Enkelt med fremhævet måletast, rulle- og genvejstaster
Sprog Dansk
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Type Portable Conductivity Meter
Batteritype 4 x AA (inkluderet)
Batterilevetid 2000 hr.