Beskrivelse
Tag enkle, rutinemæssige ledningsevne, total opløste faste stoffer (TDS) og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bærbar ledningsevnemåler. Dette instrument, beregnet til grundlæggende konduktivitetsanalyse i marken, er let at bruge og budgetvenligt. Få temperaturkompenserede aflæsninger ved hjælp af lineær option med °20 C eller °25 C referencetemperaturer. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Denne vandtætte måler har et IP67-klassificeret hus til robust beskyttelse i udendørs miljøer.
Thermo Scientific Orion Star A122 ledningsevne-bærbare målere er en enkel og økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A122 ledningsevnemålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
- Mål ledningsevne eller TDS med temperatur
- Udfør en étpunkts automatisk eller manuel kalibrering
- Auto-ranging ledningsevneværdier giver ensartede målinger på tværs af hele måleområdet
- Brug lineær temperaturkompensation med 20 °C eller 25 °C referencetemperaturer
- Forenklet, letlæselig visning viser hovedmålingen med temperatur-, stabilitetsindikator og elektrode-tilstandsikon
- Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
- Kan nemt hente kalibreringsdata til procedurekontroller
- Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 point intern datalog og målerindstillinger, selv med strømtab
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsideset feltetui og beskyttende målerrustning med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bælterem og indbygget målestativ
- Målerne tilbyder CE-, TUV 3-i-1- og FCC Class A-certificeringer samt 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A122 ledningsevne/TDS bærbar måler |
| Inkluderer | Star A122 ledningsevnemåler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning og målertestcertifikat |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | 0,5 % af læsningen± 1 ciffer |
| Udgange | Ingen |
| Måletilstande | Ledningsevne, TDS med temperatur |
| Kompatible prober | 2-cellet eller 4-cellet ledeevnesensorer med indbygget temperatur |
| Celle konstant | 0,001 til 10 cm-1 |
| Kalibrering | Ledningsevne og temperatur |
| Kalibreringspunkter (ledningsevne) | 1 |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0,01μ S/cm til 200,0 mS/cm |
| Vis mere |