Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 bærbart pH-måler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11611449
Skift visning
Type:
Bærbar pH-meter
Bærbart pH-måler Standardkit
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11611449 Bærbart pH-måler Standardkit -
11601449 Bærbar pH-meter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11611449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA1215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00 DKK
    5678.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.91 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tag enkle pH- og temperaturmålinger med vores bærbare pH-meter med nem betjening til grundlæggende felttest.
Tag enkle, rutinemæssige pH-, mV- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 bærbart pH-måler. Dette måler er et letanvendeligt og budgetvenligt instrument til basal pH-analyse i marken. Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med nem genkaldelse af kalibreringspunkter og hældning. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Denne vandtætte måler har et IP67-klassificeret hus til robust beskyttelse i udendørs miljøer.
Thermo Scientific Orion Star A121 bærbare pH-målere er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A121 pH-målere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
  • Mål pH, mV eller relativ mV med temperaturen
  • Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med automatisk buffergenkendelse eller manuel bufferindtastning
  • Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
  • Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
  • Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A121 bærbart pH-meter standardsæt med pH/ATC-elektrode til generelle formål
Inkluderer Star A121 pH-meter, 9107BNMD gel-fyldt epoxy-body pH/ATC-elektrode, 916099 pH-buffersæt, beskyttende målerpanser, hård-sidet bæretaske, 4 AA-batterier
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Datastyringsdetaljer Intern datapunkthukommelse
Udgange Ingen
Måletilstande pH, mV, Relativ mV med temperatur
Kalibrering pH, relativ mV (RmV) og temperatur
Område (pH) -2 til 16
Opløsning (pH) 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±1600,0
Opløsning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 til 3
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys None
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer log og indstillinger
Datapunkter 50
Log funktionstype Automat med Auto-Read måletilstand, manuel med kontinuerlig måletilstand
Indgange BNC (pH eller ORP elektrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperatursonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 års målergaranti
Tastatur Enkelt med fremhævet måletast, rulle- og genvejstaster
Model- Orion Star A121 Bærbar pH/mV/RmV/Temperaturmåler
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, ATC-temperatursonde (inkluderer 9107BNMD Orion Triode pH/ATC-elektrode)
Sprog Dansk
Rækkevidde (relativ mV) ±1999,9mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Isopotentielt punkt 7.00pH
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 1
Batteritype 4 x AA
Type Bærbart pH-måler Standardkit
Batterilevetid 2000 hr.