Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 bærbart pH-måler
Beskrivelse
Tag enkle, rutinemæssige pH-, mV- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 bærbart pH-måler. Dette måler er et letanvendeligt og budgetvenligt instrument til basal pH-analyse i marken. Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med nem genkaldelse af kalibreringspunkter og hældning. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Denne vandtætte måler har et IP67-klassificeret hus til robust beskyttelse i udendørs miljøer.
Thermo Scientific Orion Star A121 bærbare pH-målere er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A121 pH-målere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
- Mål pH, mV eller relativ mV med temperaturen
- Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med automatisk buffergenkendelse eller manuel bufferindtastning
- Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
- Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
- Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
- Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere har CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
- 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A121 bærbart pH-meter |
| Inkluderer | Star A121 pH-meter, 4 AA-batterier |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Intern datapunkthukommelse |
| Udgange | Ingen |
| Måletilstande | pH, mV, Relativ mV med temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV (RmV) og temperatur |
| Område (pH) | -2 til 16 |
| Vis mere |