Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Benchtop pH Meter
Artikelnummer. 12913257
Type:
pH-måler
pH-måler Bio-sæt
pH-måler standardsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12913257
Brand: Thermo Scientific™ STARA1116
Tag simple pH-, mV- og temperaturmålinger med vores bordplade pH-meter med nem betjening til grundlæggende laboratorietests.
Tag enkle, rutinemæssige pH-, mV- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 bordplade pH-måler. Dette måler er et letanvendeligt og budgetvenligt instrument til grundlæggende pH-analyse i laboratoriet. Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med nem genkaldelse af kalibreringspunkter og hældning. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring for at minimere uheld.
Features:
  • Large, informative screen clearly shows the main information, including pH or mV reading, temperature, meter mode, calibration information and power source.
  • Thermo Scientific™ AUTO-READ™ locks in the stable reading on your screen and ready indicator alerts when readings are stable.
  • Meter offers up to 3 point pH calibration and automatic recognition of USA/NIST and DIN buffers.
  • Use can easily recall calibration slope data for procedure checks.
  • Nonvolatile memory holds up to 50 data points.
  • Included electrode arm and newly designed probe holder make it easier to maintain and place probes into samples.
  • Plug the meter into almost any power outlet with the included universal power adapter or use four AA batteries (sold separately) to run the meter on DC power.
  • The IP54-rated housing can handle splashes and can be wall-mounted if table space is a problem.
Includes:
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter, Part no. STARA1110, includes electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1115, includes 9157BNUMD Orion Triode™ 3-in-1 pH/ATC probe; Solution kit (60mL each of pH 4, 7 and 10 buffers; storage solution and cleaning solution); electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1116, includes GD9156BNWP Orion Green electrode; 927007MD Stainless Steel ATC Probe; electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A111 benchtop pH meter bio kit with TRIS-compatible double junction pH electrode and ATC probe
Inkluderer Star A111 pH meter, GD9156BNWP Double Junction pH electrode, 927007MD stainless steel ATC probe, electrode stand, 100-240V universal power adapter
Nøjagtighed (temperatur) ±0.1°C
Nøjagtighed (mV) ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater
Nøjagtighed (pH) ±0.01
Datastyringsdetaljer Internal Data Point Memory
Udgange None
Måletilstande pH, mV, Relative mV with Temperature
Kalibrering pH, relative mV (RmV) and temperature
Område (pH) -2 to 16
Opløsning (pH) 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±1600.0
Opløsning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 to 3
Temperaturområde (metrisk) -5°C to +105°C
Temperaturområde (engelsk) 22.0°F to 221.0°F
Opløsning (temperatur) 0.1°C, 0.1°F
Valg af temperatur Manual or automatic with ATC temperature probe
Kalibrering af temperatursonde 1 point temperature offset calibration
Display Type LCD
Hukommelse Non-volatile memory preserves log and settings
Datapunkter 50
Log funktionstype Automatic with Auto-Read Measure Mode, Manual with Continuous Measure Mode
Indgange BNC (pH or ORP electrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperature probe)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC Class A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter (Cat. No. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9.5 in. x 7.1 in. x 4.3 in.)
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
garanti 3 Year Meter Warranty
Tastatur Simple with highlighted measure key, scroll and shortcut keys
Model- Orion Star A111 Benchtop pH/mV/RmV/Temperature Meter
Strømforsyning Universal AC adapter (included) or 4 AA batteries (sold separately)
Sondetype pH electrode, ORP electrode, ATC temperature probe (includes GD9156BNWP Double Junction pH electrode, 927007MD Orion ATC probe)
Sprog English
Rækkevidde (relativ mV) ±1999.9mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 to 85%, non-condensing
Isopotentielt punkt 7.00pH
Stabilitet Smart Stability and Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41°F to 113°F (ambient)
Temperatur (metrisk) Drift 5°C to 45°C (ambient)
Kanaler 1
Batteritype 4 x AA (sold separately)
Type pH-måler Bio-sæt
Batterilevetid 2000 hr.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.