Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Benchtop pH Meter
Beskrivelse
Tag enkle, rutinemæssige pH-, mV- og temperaturmålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 bordplade pH-måler. Dette måler er et letanvendeligt og budgetvenligt instrument til grundlæggende pH-analyse i laboratoriet. Udfør op til en 3-punkts pH-kalibrering med nem genkaldelse af kalibreringspunkter og hældning. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring for at minimere uheld.
Funktioner:
- Stor, informativ skærm viser tydeligt hovedinformationen, inklusive pH- eller mV-aflæsning, temperatur, målertilstand, kalibreringsoplysninger og strømkilde.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ låser den stabile aflæsning på din skærm og klar-indikatoren advarer, når aflæsningerne er stabile.
- Måleren tilbyder op til 3-punkts pH-kalibrering og automatisk genkendelse af USA/NIST og DIN buffere.
- Brug kan nemt genkalde kalibreringshældningsdata til proceduretjek.
- Ikke-flygtig hukommelse kan indeholde op til 50 datapunkter.
- Medfølgende elektrodearm og nydesignet sondeholder gør det nemmere at vedligeholde og placere sonder i prøver.
- Tilslut måleren til næsten enhver stikkontakt med den medfølgende universelle strømadapter, eller brug fire AA-batterier (sælges separat) til at køre måleren på jævnstrøm.
- Det IP54-klassificerede hus kan klare stænk og kan vægmonteres, hvis bordplads er et problem.
Inkluderer:
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter, Varenr. STARA1110, inkluderer elektrodearm med nydesignet holder og universel strømadapter
Orion STAR : A111 Benchtop pH Meter Kit, Varenr. STARA1115, inkluderer 9157BNUMD Orion Triode™ 3-i-1 pH/ATC-probe; Opløsningssæt (60 ml hver af pH 4, 7 og 10 buffere; opbevaringsopløsning og renseopløsning); elektrodearm med nydesignet holder og universal strømadapter
Orion STAR : A111 Benchtop pH Meter Kit, Varenr. STARA1116, inkluderer GD9156BNWP Orion Green elektrode; 927007MD ATC-sonde i rustfrit stål; elektrodearm med nydesignet holder og universal strømadapter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A111 bordplade pH-meter standardsæt med pH/ATC-elektrode til generelle formål |
| Inkluderer | Star A111 pH-meter, 9157BNMD epoxy-body pH/ATC-elektrode, 916099 pH-buffersæt, elektrodestander, 100-240V universel strømadapter |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Intern datapunkthukommelse |
| Udgange | Ingen |
| Måletilstande | pH, mV, Relativ mV med temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV (RmV) og temperatur |
| Område (pH) | -2 til 16 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.